Fortfahren mit
LSKP096
Plasmid Miniprep96 Kit
Plasmid & BAC Miniprep
Synonym(e):
Montage Plasmid Miniprep
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
4 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.040,00
24 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 5.400,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32161000
€ 1.040,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Montage®
plate size
96 wells
application(s)
genomic analysis
shipped in
ambient
General description
Plasmid Miniprep96 Kit is a quick and easy-to-use kit that produces clean and reproducible DNA in half a time than traditional methods. Bind-wash-elute or centrifugation steps are not required. The kit is inclusive of all the reagents and disposable materials needed to purify plasmid DNA in a 96-well format. Purified samples are applicable for use in most of the sensitive downstream applications such as cloning, DNA sequencing, and transformation.
Application
Plasmid Miniprep96 Kit has been used to prepare DNA of the expression plasmids for automated apoptosis assay to detect activation of caspase 3.
Features and Benefits
  • No centrifugation or precipitation steps required
  • Minimum processing time
  • Excellent purity, yields, and reproducibility
  • Automation compatible
Physical form
Color Code: Clear
Other Notes
includes 96-well filter plates and all the reagents and disposable materials you need to purify plasmid or BAC DNA
Legal Information
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
General Lab Use
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NA9604PLN70PLN350
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
manufacturer/tradename
Montage®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
genomic analysis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
plate size
96 wells
plate size
-
plate size
-
plate size
-
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 1
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
LSKP0962404053252624087
LSKP0960404053252372377