Fortfahren mit
PLN70
GenElute Plasmid Miniprep-Kit
greener alternative
sufficient for 70 purifications
Synonym(e):
GenElute
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 163,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105501
€ 163,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 70 purifications
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
DNA purification: suitable
test parameters
: <30 min kit run time, sample volume: 1-5 mL
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Das GenElute Plasmid Miniprep Kit bietet eine einfache, schnelle und kostengünstige Lösung für die Isolierung von Plasmid-DNA aus rekombinanten E. coli-Kulturen. Indem eine Siliziumdioxid-Bindungstechnologie mit der Annehmlichkeit eines Spinsäulenformats kombiniert wird, können bis zu 15 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl in weniger als 30 Minuten aus 1 bis 5 ml E. coli-Kultur gewonnen werden. Es ist zu beachten, dass die tatsächliche Ausbeute und das optimale Volumen der zu verwendenden Kultur von dem Plasmid und dem Kulturmedium abhängen.
Eine rekombinante Übernachtkultur von E. coli wird mittels Zentrifugierung entnommen und einem modifizierten alkalischen SDS-Lyseverfahren unterzogen, gefolgt von der Adsorption der DNA auf Siliziumdioxid in Gegenwart von einem hohem Salzgehalt. Verunreinigungen werden anschließend mittels eines Spin-Waschschritts entfernt. Schließlich wird die gebundene DNA in Wasser oder Tris-EDTA-Puffer eluiert.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
Application
Die DNA ist für die direkte Verwendung in Anwendungen bereit, z. B. Restriktionsenzymverdau, Klonen, PCR, Umwandlung, Transkription, herkömmliche und automatisierte Sequenzierung.
Features and Benefits
  • Aufgereinigte Plasmid-DNA in weniger als 30 Minuten
  • Aufreinigung von bis zu 15 μg Plasmid-DNA
  • Keine nachweisbare Verunreinigung durch genomische DNA oder RNA
  • Keine Phenol/Chloroform-Extraktion oder Alkoholpräzipitation erforderlich
Other Notes
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NA0150NA0160PLN350
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
usage
sufficient for 70 purifications
usage
sufficient for 70 preparations
usage
sufficient for 350 preparations
usage
sufficient for 350 purifications
test parameters
: <30 min kit run time, sample volume: 1-5 mL
test parameters
-
test parameters
: <30 min kit run time, sample volume: 1-5 mL bacterial culture
test parameters
: <30 min kit run time, sample volume: 1-5 mL bacterial culture
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative category
, Aligned
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
Aligned,
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GenElute Plasmid Miniprep-Kit
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Lysis Solution
    SDB
  • Column Preparation Solution
    SDB
  • Resuspension Solution, Add RNase A before use. After addition of RNAse, store at 2-8ºC. )
    SDB
  • RNase A solution
    SDB
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)