Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 664,00 |
Über diesen Artikel
€ 664,00
usage
sufficient for 350 purifications
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
DNA purification: suitable
test parameters
: <30 min kit run time, sample volume: 1-5 mL bacterial culture
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Eine rekombinante Übernachtkultur von E. coli wird mittels Zentrifugierung entnommen und einem modifizierten alkalischen SDS-Lyseverfahren unterzogen, gefolgt von der Adsorption der DNA auf Siliziumdioxid in Gegenwart von einem hohem Salzgehalt. Verunreinigungen werden anschließend mittels eines Spin-Waschschritts entfernt. Schließlich wird die gebundene DNA in Wasser oder Tris-EDTA-Puffer eluiert.
Application
Features and Benefits
- Aufgereinigte Plasmid-DNA in weniger als 30 Minuten
- Aufreinigung von bis zu 15 μg Plasmid-DNA
- Keine nachweisbare Verunreinigung durch genomische DNA oder RNA
- Keine Phenol/Chloroform-Extraktion oder Alkoholpräzipitation erforderlich
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 350 purifications | description sufficient for 70 preparations | description sufficient for 70 purifications | description sufficient for 350 preparations |
| technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable | technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable |
| usage sufficient for 350 purifications | usage sufficient for 70 preparations | usage sufficient for 70 purifications | usage sufficient for 350 preparations |
| greener alternative product characteristics Designing Safer Chemicals | greener alternative product characteristics Designing Safer Chemicals | greener alternative product characteristics Designing Safer Chemicals | greener alternative product characteristics Designing Safer Chemicals |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| test parameters : <30 min kit run time, sample volume: 1-5 mL bacterial culture | test parameters - | test parameters : <30 min kit run time, sample volume: 1-5 mL | test parameters : <30 min kit run time, sample volume: 1-5 mL bacterial culture |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GenElute™ Plasmid Miniprep-Kit
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?