Fortfahren mit
IPVH85R
Immobilon®-P Membrane
1 roll, 8.5 cm x 10 m, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Synonym(e):
Immobilon® NOW, Immobilon® narrow roll, Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105339
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.23
Material:
PVDF membrane, plain filter, white filter
Detection method:
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
Pore size:
0.45 μm pore size
Compatibility:
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with Coomassie brilliant blue, for use with India ink, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Toluidine blue, for use with Transillumination
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Immobilon®-P-Membran, PVDF, 0,45 µm, Rolle 8,5 cm x 10 m, 0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Hydrophobic immobilon-P PVDF Transfer Membrane for western blotting using Chemiluminescence, Chromogenic or Radioactive detection methods. Comes in an 8.5 cm x 10 m roll.
Quality Segment
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
filter L × W
8.5 cm × 10 m
pore size
0.45 μm pore size
capacity
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin), 215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA), 294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with Coomassie brilliant blue, for use with India ink, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Toluidine blue, for use with Transillumination
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
shipped in
ambient
General description
Immobilon®-P-Transfermembran ist eine hydrophobe mikroporöse Polyvinylidenfluorid (PVDF)-Membran mit einer nominalen Porengröße von 0,45 Mikrometer (μm). Sie wird zum Transfer von Proteinen aus einer Reihe von Gelmatrizen eingesetzt. Die Immobilon®-P-Transfermembran wird für die meisten Western-Blot-Anwendungen empfohlen, insbesondere für Proteine, die größer als 20 kDa sind. Diese Membran weist im Vergleich zu einer Nitrocellulosemembran verbesserte Handhabungseigenschaften und Färbungsfähigkeiten, ein höheres Signal-Rausch-Verhältnis für verbesserte Sensitivitäten und eine verbesserte Lösungsmittelresistenz auf.
Primäre Bindungsmechanismen: Elektrostatisch, hydrophob,
Filtercode: IPVH
Application
Die Immobilon®-P-Membran-Rolle, PVDF, 0,45 μm, 8,5 cm x 10 m wird in Western Blot[1][2] und Co-Immunpräzipitation verwendet.[2]
Other Notes
Ersetzt: INCP00010
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
IPVH07850IPVH304F0IPVH00010
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
material
PVDF membrane, white filter, plain filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
compatibility
for use with Amido black, for use with Colloidal gold, for use with India ink, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Transillumination, for use with CPTS, for use with Ponceau-S red, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Toluidine blue
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with Coomassie brilliant blue, for use with India ink, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Toluidine blue, for use with Transillumination
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with Coomassie brilliant blue, for use with India ink, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Toluidine blue, for use with Transillumination
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with Coomassie brilliant blue, for use with India ink, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Toluidine blue, for use with Transillumination
detection method
chemiluminescent, fluorometric, colorimetric, radioactive
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®