Fortfahren mit
IPVH00010
Immobilon® -P PVDF Membrane
1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane
Synonym(e):
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Material:
PVDF membrane, plain filter, white filter
Detection method:
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
Pore size:
0.45 μm pore size
Compatibility:
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with Coomassie brilliant blue, for use with India ink, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Toluidine blue, for use with Transillumination
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Immobilon®-P PVDF-Membran, 1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Quality Segment
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
filter L × W
27 cm × 3.75 m
pore size
0.45 μm pore size
capacity
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin), 215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA), 294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Colloidal gold, for use with Coomassie brilliant blue, for use with India ink, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with Toluidine blue, for use with Transillumination
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric, radioactive
shipped in
ambient
General description
Immobilon-P Transfermembran wird für die meisten Western-Blot-Anwendungen empfohlen, insbesondere für Proteine, die größer als 20 kDa sind. Die Immobilon-P Membran weist eine ausgezeichnete Proteinrückhaltung, hohe physische Kraft und eine breite chemische Kompatibilität auf, was sie ideal für eine Reihe von Färbungsanwendungen und einen weiteren Nachweis in Immunnachweisverfahren macht.
Features and Benefits
Immobilon-P PVDF-Membran:
  • Bekommt beim Schneiden keine Risse, rollt sich nicht auf und bricht nicht
  • Geringer Hintergrund
  • Überlegene Färbungsfähigkeit
  • Kann mehrmals erneut untersucht werden
Other Notes
Ersetzt: INCP00010
Filtercode: IPVH
Primäre Bindungsmechanismen: Elektrostatisch, hydrophob
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Immobilon®-P PVDF-Membran
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the recommended blocking agent for PVDF membranes in a western blot, particularly when using Casein? Is casein suitable for PVDF membranes considering its suitability as a blocking agent?
    1 answer
    1. The recommended blocking agent for PVDF membranes in a Western blot, including when using Casein, as per ther Immobilon®P Transfer Membrane user guide is using a blocking buffer called Block-CH buffer (Cat. No. WBAVDCH01) or a blocking agent such as bovine serum albumin, casein, or nonfat dry milk in wash buffer at a concentration of 0.5-5% (w/v).
      Regarding the suitability of Casein as a blocking agent for PVDF membranes, in-house testing has been conducted with IPVH00010 PVDF membrane, and Casein has been found to be suitable. However, it is important to note that users often choose the blocking agent that works best for their specific needs. Therefore, if one prefers to use Casein as a blocking agent with PVDF membrane (IPVH00010), it can be employed as long as it does not interfere with the samples and antibodies being used.