Fortfahren mit
GF003AF
Fibroblast Growth Factor basic, human
Animal free, >95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Synonym(e):
FGF-2, bFGF, basic-FGF, Heparin-Binding Growth Factor 2, Prostatropin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Impurities:
<0.1 EU/μg Endotoxin (of bFGF)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Basischer Fibroblasten-Wachstumsfaktor, human rekombinant, ohne tierische Bestandteile, The Fibroblast Growth Factor-basic (or bFGF protein) is a heparin binding growth factor which stimulates the proliferation of a wide variety of cells including mesenchymal, neuroectodermal & endothelial cells.
biological source
human
Quality Segment
assay
>95% (SDS-PAGE)
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
impurities
<0.1 EU/μg Endotoxin (of bFGF)
input
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
Der basische Fibroblasten-Wachstumsfaktor (basic Fibroblast Growth Factor, bFGF) ist ein heparinbindender Wachstumsfaktor, der die Proliferation einer Vielzahl von Zellen, einschließlich mesenchymaler, neuroektodermaler und Endothelzellen, stimuliert. bFGF hat auch eine stark angiogenetische Wirkung in vivo. Der humane bFGF ist ein 17,2-kDa-Protein, das 155 Aminosäurenreste enthält. Xu, et al. haben gezeigt, dass bFGF synergistisch mit dem BMP-Antagonisten Noggin wirkt, um eine undifferenzierte Proliferation humaner embryonaler Stammzellen (hES) unter Feeder-freien Bedingungen zu erhalten. GF003AF wurde ohne tierische Bestandteile entwickelt und kann zur Kultivierung von hES-Zellen in einem Feeder-freien Kultivierungssystem ohne tierische Bestandteile verwendet werden.
Produktquelle: in E. coli exprimiert
Application
In den meisten In-vitro-Anwendungen entfaltet bFGF seine biologische Aktivität bei Konzentrationen im Bereich von 0,1–10,0 ng/mL. Responderzellen sind unter anderem: Endotheliale, mesenchymale Zellen. Humane ES-Zellen benötigen Konzentrationen im Bereich von 4–100 ng/mL je nach Kultivierungsmethode.
Physical form
Lyophilisiert aus einer Lösung von 5 mM Tris, pH-Wert 7,6 mit 150 mM NaCl.
Preparation Note
Das lyophilisierte Material kann bei -20 °C bis zum auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum aufbewahrt werden.
Allgemeine Anwendungen:
Nach einer kurzen Zentrifugation in 0,1 M Phosphatpuffer mit pH 6,8, auf eine Konzentration von 0,1–1,0 mg/mL rekonstituieren. Der rekonstituierte bFGF sollte in Arbeitsaliquoten bei -20 °C bis zu 6 Monate gelagert werden. Mehrere Gefrier-/Auftauzyklen haben eine signifikante Aktivitätsminderung zur Folge.
Für humane ES-Zellkulturen:
Nach einer kurzen Zentrifugation in einer filtrierten Lösung von 0,5 % BSA, 1 mM DTT und 10 % Glycerin in Dulbeccos PBS auf 10 μg/mL rekonstituieren. In Aliquote aufteilen und bei -20 °C bis zu 6 Monate aufbewahren. Diese Lösung kann anschließend aufgetaut und für die Kultivierung humaner ES-Zellen mit einer Feeder-Schicht auf 4 ng/mL oder als Zusatz zu mit Mausembryonen-Fibroblasten konditionierten Medien (für eine Feeder-freie Kultivierung humaner ES-Zellen) verdünnt werden.
Analysis Note
Spezifische Aktivität: Humaner bFGF ist verglichen mit Standards biologisch voll aktiv. Die ED50 wurde durch eine dosisabhängige Stimulierung der Thymidinaufnahme von FGF-Rezeptoren exprimierenden NIH3T3- Zellen bestimmt.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F0291F8924H6666
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
>97% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
<0.1 EU/μg Endotoxin (of bFGF)
impurities
≤1.00 EU/μg
impurities
endotoxin, tested
impurities
<1 EU/μg
UniProt accession no.
P09038
UniProt accession no.
P09038
UniProt accession no.
O15520
UniProt accession no.
P21781
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
Artikel
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF003AF-100UG04053252671197
GF003-AF04053252270833
GF003AF-MG04053252326578