Fortfahren mit
ES009-M
Fötales Rinderserum
US Origin, EmbryoMax ES Cell Qualified FBS, sterile-filtered, suitable for stem cell culture
Synonym(e):
FBS, FCS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.120,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
26020100
Biological source:
bovine fetus
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Select
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
impurities
endotoxin, tested, mycoplasma, tested, virus, tested
storage temp.
−20°C
General description
Das EmbryoMax ES-Zellen-qualifizierte FBS ist ausschließlich US-amerikanischer Herkunft. Jede Charge wird sterilfiltriert und auf Mykoplasmen, Endotoxine und Viren getestet. Außerdem wird jede Charge auf Plattierungseffizienz und Erhaltung der undifferenzierten Morphologie von embryonalen Maus-Stammzellen geprüft. Ein Analysenzertifikat ist auf Anfrage für jede Charge EmbryoMax ES-Zellen-qualifiziertes FBS erhältlich.
Hinweis: Durch Einfrieren und/oder Auftauen dieses Produkts können sich Präzipitate bilden. Falls Präzipitate vorhanden sind, filtrieren Sie das Produkt durch einen 0,2-μm-Filter. Die Produktleistung wird dadurch nicht beeinträchtigt.
Die Erhaltung, Vermehrung und Analyse vieler Stammzell- und Vorläuferzellkulturen erfordert Medien, die reich an verschiedenen Faktoren sind, welche oftmals durch fötales Rinderserum (FBS) bereitgestellt werden.
Physical form
Flüssig
Preparation Note
Bei -20 °°C aufbewahren.
Analysis Note
  • Endotoxin- und Hämoglobin-getestet
  • Auf Bakterien, Viren und Mykoplasmen getestet
  • Unter aseptischen Bedingungen dreifach durch eine 0,1-μm-Membran filtriert
Jede Charge wird getestet und zur Verwendung mit embryonalen Maus-Stammzellen qualifiziert.
Other Notes
Ersetzt: ES-009-D
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TMS-01612103CF2442
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile; sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (cell culture)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
impurities
endotoxin, tested, virus, tested, mycoplasma, tested
impurities
endotoxin, tested, mycoplasma, tested, virus, tested
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
500
Quality Level
500
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fötales Rinderserum
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
Discover an expert protocol for optimizing MDCK-II cell growth on the Millicell® 96-well cell culture assembly with the Millicell® ERS 3.0.
Alle Protokolle anzeigen
Artikel
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie unser Angebot an fötalem Rinderserum (FBS) und bestimmen Sie das richtige FBS für Ihre Laboranforderungen und Ihr Budget. Serumprobe bestellen
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ES-009-B04053252328909
ES-009-C04053252743047