Fortfahren mit
12103C
Fetales Kälberserum
USA origin, suitable for cell culture
Synonym(e):
FBS, FCS, Seren, Serum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
Biological source:
bovine fetus
Origin:
USA origin
Shipped in:
dry ice
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine fetus
Quality Segment
product line
FBS Premier
composition
hemoglobin, ≤20 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
FKS ist ein beliebter Medienzusatz, da es in der Zellkultur zahlreiche Funktionen ausübt. FKS liefert Nährstoffe sowie Wachstums- und Anhaftungsfaktoren und schützt die Zellen vor oxidativer Schädigung und Apoptose durch Mechanismen, die in serumfreien Medien (SFM) nur schwer zu reproduzieren sind.
Application
Fetales Kälberserum wird in verschiedenen Arten von Zellkulturen als Ergänzung eingesetzt, z. B. in:
  • PC12-Zellen, die in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium, ergänzt mit fetalem Kälberserum und anderen Komponenten, kultiviert werden.[1]
  • HeLa-Zellen, die in Roswell Park Memorial Institute-1640-Medium (RPMI) mit fetalem Kälberserum und anderen Komponenten erhalten werden.[2]
  • BaF3-Zellkulturen (Zellen werden in RPMI-1640-Medium, ergänzt mit fetalem Kälberserum und anderen Komponenten, erhalten).[3]
  • Primären Hippocampus-Zellkulturen (Zellen werden in Eagle′s Minimal Essential Medium, ergänzt mit wärmeinaktiviertem fetalem Kälberserum und anderen Komponenten, erhalten).[4]
  • HeLa-, Cos1- und Cos7-Zellen wurden in Dulbeccos Modified Eagle Medium (DMEM) mit fetalem Kälberserum und anderen Komponenten kultiviert.[5]
Fetales Kälberserum (FKS) ist aufgrund seines hohen Nährstoffgehalts das am häufigsten zur Ergänzung von Zellkulturmedien eingesetzte Serum. Obwohl es relativ wenig Protein enthält, fördert FKS das Wachstum von Wirbeltier- und Insektenzellen wirksam und erhält dieses.
Dieses Produkt ist zu weiteren Herstellungszwecken vorgesehen. DIESES PRODUKT IST NICHT ZUR VERABREICHUNG AN MENSCHEN ODER FÜR THERAPEUTISCHE ZWECKE VORGESEHEN.
Analysis Note
  • Auf Bakterien, Viren und Mykoplasmen getestet
  • Unter aseptischen Bedingungen dreifach durch eine 0,1-μm-Membran filtriert.
  • Endotoxin- und Hämoglobin-getestet
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F067912006CF8192
origin
USA origin
origin
non-USA origin
origin
Australia origin
origin
Australia origin
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
composition
hemoglobin, ≤20 mg/dL
composition
hemoglobin, ≤25 mg/dL
composition
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
composition
Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤20 mg/dL
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
impurities
≤10 EU/mL Endotoxin
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fetales Kälberserum
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.