Fortfahren mit
ECM509
QCM Chemotaxis-Zellmigrationsassay, 24-Well (8 µm), fluorimetrisch
The QCM 24-well Migration Assay is ideal for the study of chemotaxis cell migration. The assay uses a 24-well plate with an 8 micron pore size, with fluorescent detection.
Synonym(e):
cell migration assay, fluorometric chemotaxis assay
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Der CHEMICON®-QCM-24-Well-Migrationsassay eignet sich hervorragend für die Untersuchung der Chemotaxis-Zellmigration. Jedes Chemicon Zellmigrations-Assay-Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Beurteilung von 24 Proben. Dieser Assay erweist sich aufgrund seiner quantitativen Eigenschaften beim Screening von pharmakologischen Wirkstoffen als besonders nützlich.
Der CHEMICON QCM 24-Well-Migrationsassay ist nur für Forschungszwecke und nicht für diagnostische Anwendungen vorgesehen.
Der QCM 24-Well-Migrationsassay eignet sich hervorragend für die Untersuchung der Chemotaxis-Zellmigration. Der Assay besteht aus einer 24-Well-Platte mit einer Porengröße von 8 µm mit Fluoreszenznachweis.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Packaging
24 Wells
Preparation Note
Lagern Sie die Kit-Materialien bei 2–8 °C bis zu ihrem Verfallsdatum. Nicht einfrieren.
Other Notes
Sterile Zellmigrationsplatte mit 24 Wells: (Art.-Nr. 90333) Zwei 24-Well-Platten mit 12 Einsätzen pro Platte (insgesamt 24 Einsätze/Kit).
Zellablösungslösung: (Art.-Nr. 90131) Eine Flasche – 16 ml.
4X Zelllysepufer: (Art.-Nr. 90130) Eine Flasche – 16 ml.
CyQUANTâ-GR-Farbstoff 1: (Art.-Nr. 90132) Ein Fläschchen – 75 μl
Pinzette: (Artikel-Nr. 10203) je eine.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ECM508ECM512ECM515
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
species reactivity (predicted by homology)
all
species reactivity (predicted by homology)
all
species reactivity (predicted by homology)
all
species reactivity (predicted by homology)
all
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
"Recognizing both the tremendous opportunities and the challenges facing cancer research, we are dedicated to developing and refining tools and technologies for the study of cancer. With our comprehensive portfolio, including the Upstate®, Chemicon®, and Calbiochem® brands of reagents and antibodies, researchers can count on dependable, high quality solutions for analyzing all the hallmarks of cancer."
"The successful, reliable culture of epithelial cells is critical for many areas of research, including dermatology, respiratory research, and cancer research. Because the breakdown of control mechanisms in epithelial cells is a frequent contributor to cancer progression and metastasis, epithelial cell culture is particularly important for cancer research. EpiGRO™ media formulations are optimized to provide better viability, proliferation rates, morphology and culture stability than other commercially available options. The media are provided in unique, light-blocking, temperature-monitored packaging to ensure stability and protect the media from damage by light, contamination, and excessive heat. The media do not require or contain any antimicrobials or phenol red. These components can cause cell stress and influence experimental results by masking the true performance or health of the cell culture. Phenol red acts like an estrogen and may stimulate growth independently of experimental variables. "
Sarah K Abey et al.
BBA clinical, 7, 23-35 (2017-01-06)
Stress has demonstrated effects on inflammation though underlying cell-cell communication mechanisms remain unclear. We hypothesize that circulating RNAs and extracellular vesicles (EVs) in patients with chronic stress contain signals with functional roles in cell repair. Blood transcriptome from patients with
Zhisheng Long et al.
Cancer cell international, 20, 481-481 (2020-10-13)
Circular RNAs (circRNAs) are important regulators in the pathogenesis of diseases and affects the occurrence and development of diseases. However, the role of circRNAs in osteosarcoma (OS) has not been fully elucidated. The expression of circ_0000285, miR-409-3p and insulin-like growth
Xi Xi Lai et al.
Molecular medicine reports, 17(2), 2472-2478 (2017-12-06)
Breast cancer is one of the most common types of carcinoma in humans. The aim of the present study was to identify the role of Notch 1 in the proliferation and invasion of human breast cancer cells. Firstly, the levels
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ECM50904053252668852