Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 488,00 |
Über diesen Artikel
biological source
chicken
Quality Level
assay
95%
form
liquid
mol wt
<400 kDa
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
chicken ... VCAN(395565)
General description
Bislang wurde davon ausgegangen, dass Aggrecan in Knorpelgewebe und Neurocan und Phosphacan in Nervengewebe vorliegen; aktuelle Studien deuten jedoch darauf hin, dass jedes dieser vier Proteoglykane breite und doch spezifische Verbreitungsmuster in frühen Embryonen aufweist. Ob diese Proteoglykane in erwachsenem Gewebe auch an nicht erwarteten Stellen vorliegen, wurde noch nicht eingehend untersucht. Diese Proteoglykane sind Anti-Adhäsionsmoleküle und können die Zelle-EZM- wie auch die Zelle-Zelle-Adhäsion hemmen.
*Menge: Proteinmenge bestimmt mittels Bicinchoninsäure (BCA)-Assay. Beachten Sie, dass 100 μg das gemessene Gewicht der Kernpolypeptide ist. Bestandteile dieser Mischung enthalten Kernpolypeptide sowie gebundene Glykosaminoglykane.
Application
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
HOMOGENITÄT:
Gemäß PAGE-Analyse weist das Material eine Reinheit von 95 % auf und migriert als große hochmolekulare Masse (< 400 kDa) unter reduzierten Bedingungen. Die genauen Mengen der CSPG-Spezies wurden nicht ermittelt.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source chicken | biological source mouse (Engelbreth-Holm-Swarm mouse sarcoma basement membrane) | biological source chicken egg white | biological source chicken (Sternal cartilage) |
| assay 95% | assay - | assay - | assay - |
| concentration 1 mg/mL | concentration ≥400 μg/mL glycosaminoglycan | concentration 80-100 % protein Biuret | concentration ≥60% (biuret) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| mol wt <400 kDa | mol wt ≥400 kDa | mol wt - | mol wt - |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokolle
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| CC117 | 04053252287619 |