Fortfahren mit
C9301
Chicken Collagen Type II
from chicken sternal cartilage, powder, suitable for cell culture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 216,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 487,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.520,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-697-4
MDL number:
Biological source:
chicken (Sternal cartilage)
Form:
powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
≥60% (biuret)
€ 216,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kollagen aus chicken sternal cartilage, Type II (Miller), powder, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
chicken (Sternal cartilage)
Quality Segment
type
Type II (Miller)
product line
BioReagent
form
powder
packaging
glass bottle of 100 mg, poly bottle of 25 mg, glass bottle of 5 mg
concentration
≥60% (biuret)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
6‑10 μg/cm2
solubility
acetic acid: 0.5-2.0 mg/mL (Dissolve for several hours at 2-8 °C, occasionally swirling.)
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Fibrinogen
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
chicken ... COL2A1(395069)
General description
Kollagen wird in verschiedene strukturell und genetisch unterschiedliche Typen unterteilt. Wir beziehen uns auf die von Bornstein und Traub vorgeschlagene Nomenklatur. Achten Sie darauf, die Typenbezeichnungen von Sigma nicht mit anerkannten Kollagen-Klassifizierungstypen zu verwechseln.
Kollagen besteht aus drei Polypeptidketten. Kollagen Typ II ist ubiquitär im hyalinen Knorpel enthalten. Es ist ein Homotrimer aus drei α1-Ketten. Kollagen Typ II ist außerdem im Nucleus pulposus der Bandscheiben und im Glaskörper des Auges vorherrschend. Das Proteoglykan aus Hühnersternum-Knorpel hat eine ähnliche Struktur wie Kollagen Typ IX.
Application
Anwendungsgebiete von Kollagen aus dem Sternumknorpel des Huhns:
  • im Enzyme–linked Immunosorbent Assay (ELISA)
  • bei der Chondrozyten-vermittelten Gewebeproduktion in vitro.
  • zur Induktion, Behandlung und Untersuchung der Kollagenαinduzierten Arthritis (CIA).
  • Zellproliferationsassay.
  • Als Beschichtung für Zellkulturoberflächen.
Biochem/physiol Actions
Kollagen wird metabolisch im Körper abgebaut, wobei das N-Telopeptid, der N-Terminus von Kollagen, abgespaltet wird. Es gibt auch ein C-Telopeptid, bei dem es sich vermutlich um den C-Terminus handelt. Das N-Telopeptid wird im Urin ausgeschieden und in diagnostischen Tests zum Screening auf Osteoporose verwendet.
Features and Benefits
Dieses Kollagen wurde in Kultur mit Säugetierzellen getestet, um seinen niedrigen Endotoxingehalt zu bestätigen.
Preparation Note
Durch eine Modifikation des Verfahrens nach Trentham, D.E., et al. hergestellt.
Other Notes
Hauptbestandteil des Gelenkknorpels.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C9879C6745804622
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, activity assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
biological source
chicken (Sternal cartilage)
biological source
bovine Achilles tendon
biological source
human cell culture
biological source
-
concentration
≥60% (biuret)
concentration
-
concentration
0.3 mg/mL
concentration
6 mg/mL
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
solution
form
liquid
binding specificity
Peptide Source: Fibrinogen
binding specificity
-
binding specificity
Peptide Source: Laminin
, Peptide Source: Nidogen
binding specificity
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is this product sterilized? If not, how do we sterilize it? Thank you!
    1 answer
    1. This product is not sterile as received. Collagen solutions may be sterilized by dialysis in a 0.25% acetic acid and 0.5% chloroform solution. We do not recommend sterilizing the collagen solution by membrane filtration as we have found substantial protein loss by this method. Coating of tissue culture plastic dishes may be performed by air-drying. Dried coated dishes can be sterilized by exposure to UV light in a sterile culture hood or by rinsing with 70% ethanol. Detailed information can be found in the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/collagen-product-protocols
      Helpful?
  2. May I please know the exact molecular weight of the protein ?
    1 answer
    1. The product C9301 gives 1 major band at approximately 150 KDa in the SDS-PAGE test.
      Helpful?
  3. What is the recommended method for storing stock solutions of item C9301, Collagen from chicken sternal cartilage after reconstitution?
    1 answer
    1. Following reconstitution, store the solution in the refrigerator at 4°C. Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C. It is important to avoid freeze/thaw cycles of the solutions.