Fortfahren mit
AP182C
Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper der Ziege, Cy3-Konjugat, Spezies-adsorbiert
Chemicon®, from donkey
Synonym(e):
Donkey Anti-Rabbit Cy3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 291,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
CY3 conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
81
€ 291,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
donkey
Quality Level
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunglobulin G (IgG) ist eines der am reichlichsten vorhandenem Proteine in Humanserum mit Normalwerten von 8–17 mg/ml im Blut von Erwachsenen. IgG spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Mikroorganismen, und die Moleküle werden im Rahmen unserer adaptiven Immunantwort von B-Lymphozyten gebildet. Das IgG-Molekül hat zwei eigenständige Funktionen: das Binden des Pathogens, das die Reaktion ausgelöst hat, und das Rekrutieren anderer Zellen und Moleküle für die Zerstörung des Antigens. Die Variabilität des IgG-Pools entsteht durch somatische Rekombination und die Anzahl von Spezifitäten in einer Person zu einem gegebenen Zeitpunkt wird auf 1011 Varianten geschätzt.
Application
Dieser Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper vom Esel, Cy3-Konjugat, Spezies-adsorbiert, ist zur Verwendung in IF zum Nachweis von Kaninchen-IgG vom Esel validiert.
Physical form
Lyophilisiert. Puffer = 0,01 M Natriumphosphat, 0,25 M NaCl, pH-Wert 7,6 mit 15 mg/ml BSA und 0,05% Natriumazid.
Other Notes
Konzentration: variabel
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AP180CAP192CAP182R
species reactivity
rabbit
species reactivity
goat
species reactivity
mouse
species reactivity
rabbit
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
TRITC conjugate, rhodamine conjugate
biological source
donkey
biological source
donkey
biological source
donkey
biological source
donkey
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
A ROCK Inhibitor Blocks the Inhibitory Effect of Chondroitin Sulfate Proteoglycan on Morphological Changes of Mesenchymal Stromal/Stem Cells into Neuron-Like Cells.
Lim, HS; Joe, YA
Biomolecules & Therapeutics null
John Malysz et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 312(3), G228-G245 (2016-12-17)
Myenteric plexus interstitial cells of Cajal (ICC-MY) in the small intestine are Kit+ electrical pacemakers that express the Ano1/TMEM16A Ca2+-activated Cl- channel, whose functions in the gastrointestinal tract remain incompletely understood. In this study, an inducible Cre-LoxP-based approach was used
Jia Wang et al.
BMC nephrology, 18(1), 227-227 (2017-07-12)
According to renal M type phospholipase A2 receptor (PLA2R) immunohistochemistry, idiopathic membranous nephropathy (IMN) could be categorized into PLA2R-associated and non-PLA2R-associated IMN. We conducted a retrospective, multicenter cohort study with 91 patients to compare the effect of immunosuppressive therapy between
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AP182C04053252675102