Fortfahren mit
AP192C
Anti-Maus-IgG-Antikörper des Esels, Cy3-Konjugat, Spezies-adsorbiert
Chemicon®, from donkey
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 317,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
CY3 conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
62
€ 317,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
donkey
Quality Level
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunglobulin G (IgG) ist eines der am reichlichsten vorhandenem Proteine in Humanserum mit Normalwerten von 8–17 mg/ml im Blut von Erwachsenen. IgG spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Mikroorganismen, und die Moleküle werden im Rahmen unserer adaptiven Immunantwort von B-Lymphozyten gebildet. Das IgG-Molekül hat zwei eigenständige Funktionen: das Binden des Pathogens, das die Reaktion ausgelöst hat, und das Rekrutieren anderer Zellen und Moleküle für die Zerstörung des Antigens. Die Variabilität des IgG-Pools entsteht durch somatische Rekombination und die Anzahl von Spezifitäten in einer Person zu einem gegebenen Zeitpunkt wird auf 1011 Varianten geschätzt.
Application
Dieser Anti-Maus-IgG-Antikörper vom Esel, Cy3-Konjugat, Spezies-adsorbiert, ist zur Verwendung in IF zum Nachweis von Maus-IgG vom Esel validiert.
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Sekundäre Antikörper, adsorbiert für doppelte Markierung
Biochem/physiol Actions
Spezifisch für Maus-IgG, schwere und leichte Kette.
Physical form
Immunaffinitätsgereinigt
Lyophilisiert. Puffer = 0,01 mol/l Natriumphosphat, 0,25 mol/l NaCl, pH-Wert 7,6 mit 15 mg/ml BSA und 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Lyophilisiertes Material bei 2–8 °C ab Versanddatum bis zu 1 Jahr haltbar. Nach der Rekonstitution ist das Produkt als unverdünnte Flüssigkeit bei 2–8 °C mehrere Wochen lang haltbar. NICHT EINFRIEREN. Lichtgeschützt aufbewahren. Für eine Langzeitlagerung nach der Rekonstitution ein gleiches Volumen Glycerin (ACS-Qualität oder besser) zugeben, um eine Endkonzentration von 50 % Glycerin herzustellen und bei 2–8 °C bis zu 6 Monate lagern. Wiederholte Erwärmungs-/Abkühlungszyklen vermeiden. Bitte beachten Sie, dass die Konzentration des Proteins und der Puffersalze nach der Zugabe von Glycerin auf die Hälfte der ursprünglichen Konzentration sinkt.
Other Notes
Konzentration: variabel
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AP181AP124CAP180B
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
goat
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
biotin conjugate
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
biological source
donkey
biological source
goat
biological source
goat
biological source
donkey
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
M T Klein et al.
British journal of pharmacology, 166(4), 1290-1302 (2012-01-21)
The 5-ht(1E) receptor is highly expressed in the human brain and its structure is conserved in humans, suggesting an important physiological role for 5-ht(1E) receptors. However, neither the function nor the distribution of this receptor has been characterized in the
Neuroprotective effect of the endogenous neural peptide apelin in cultured mouse cortical neurons.
Zeng, XJ; Yu, SP; Zhang, L; Wei, L
Experimental Cell Research null
Low Mr phosphotyrosine protein phosphatase associates and dephosphorylates p125 focal adhesion kinase, interfering with cell motility and spreading.
Rigacci, S; Rovida, E; Dello Sbarba, P; Berti, A
The Journal of Biological Chemistry null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AP192C04053252627941