Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1.5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 244,00 |
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
chicken
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.8 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Sekundär-& Kontrollantikörper
Gesamt-Immunglobulin-Sekundärantikörper
Biochem/physiol Actions
ANTIKÖRPERSPEZIFITÄT:
Basierend auf der Immunelektrophorese reagiert der Antikörper mit den schweren Ketten von Huhn-IgY und mit den leichten Ketten der meisten Immunglobuline des Huhns. Es wurde keine Antikörperreaktivität gegen Nichtimmunglobulin-Serumproteine nachgewiesen, doch die Antikörper können mit Immunglobulinen anderer Spezies kreuzreagieren.
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate |
| antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| species reactivity chicken | species reactivity sheep | species reactivity mouse | species reactivity rabbit |
| technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source goat | biological source donkey |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AP162P | 04053252368158 |