Fortfahren mit
AP182P
Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper des Esels, HRP-Konjugat, Spezies-adsorbiert
Chemicon®, from donkey
Synonym(e):
Anti-Kaninchen-HRP-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 285,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
66
€ 285,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
donkey
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunglobulin G (IgG) ist eines der am reichlichsten vorhandenem Proteine in Humanserum mit Normalwerten von 8–17 mg/ml im Blut von Erwachsenen. IgG spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Mikroorganismen, und die Moleküle werden im Rahmen unserer adaptiven Immunantwort von B-Lymphozyten gebildet. Das IgG-Molekül hat zwei eigenständige Funktionen: das Binden des Pathogens, das die Reaktion ausgelöst hat, und das Rekrutieren anderer Zellen und Moleküle für die Zerstörung des Antigens. Die Variabilität des IgG-Pools entsteht durch somatische Rekombination und die Anzahl von Spezifitäten in einer Person zu einem gegebenen Zeitpunkt wird auf 1011 Varianten geschätzt.
Application
Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper des Esels, HRP-Konjugat, Spezies-adsorbiert, ist ein Antikörper gegen Kaninchen-IgG des Esels zur Verwendung in ELISA und WB.
EIA und Western Blot: 1:5.000–1:100.000.
Immunhistochemie: 1:500–1:5.000.
Western Blot mit ECL-Substraten: 1:10.000–1:200.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Sekundär- und Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Sekundäre Antikörper, adsorbiert für doppelte Markierung
Biochem/physiol Actions
Kaninchen-IgG
Physical form
Lyophilisiert. Puffer = 0,01 mol/l Natriumphosphat, 0,25 mol/l NaCl, pH-Wert 7,6 mit 15 mg/ml BSA. Enthält keine Konservierungsmittel.
REKONSTITUTION:
Mit 500 μl sterilem, destilliertem Wasser rekonstituieren.
Preparation Note
Das lyophilisierte Produkt ist bei 2–8 °C bis zu 12 Monate haltbar. Nach der Rekonstitution ist das Produkt als unverdünnte Flüssigkeit bei 2–8 °C mehrere Wochen lang stabil. Für eine längere Lagerung nach der Rekonstitution geben Sie eine gleiche Menge Glycerin hinzu, um eine Endkonzentration von 50 % Glycerin herzustellen und das Produkt anschließend bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate aufzubewahren. Bitte beachten Sie, dass die Konzentration des Proteins (und der Puffersalze) nach der Zugabe von Glycerin auf die Hälfte der ursprünglichen Konzentration sinkt. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
WARNUNG:
Durch die Verwendung von Natriumazid als Konservierungsmittel wird die Enzymaktivität von HRP wesentlich gehemmt.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AP180PAP182BAP180B
description
Chemicon®, from donkey
description
Chemicon®, from donkey
description
Chemicon®, from donkey
description
1 mg/mL, Chemicon®
biological source
donkey
biological source
donkey
biological source
donkey
biological source
donkey
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
biotin conjugate
species reactivity
rabbit
species reactivity
goat
species reactivity
rabbit
species reactivity
goat
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)