Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 244,00 |
Über diesen Artikel
biological source
goat
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.8 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Immunhistochemie: 1:500–1:5.000.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Sekundär- & Kontrollantikörper
Sekundärantikörper, adsorbiert für doppelte Markierung
Physical form
REKONSTITUTION:
Mit 500 μl sterilem, destilliertem Wasser rekonstituieren.
Preparation Note
WARNUNG:
Durch die Verwendung von Natriumazid als Konservierungsmittel wird die Enzymaktivität von HRP wesentlich gehemmt.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody | antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody | antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse |
| technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate unconjugated | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate peroxidase conjugate |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AP181P | 04053252675713 |