Fortfahren mit
AP124C
Anti-Maus-IgG-Antikörper der Ziege, Cy3-Konjugat
Chemicon®, from goat
Synonym(e):
IgG-Antikörper (Ziege)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 223,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
CY3 conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
91
€ 223,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Level
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunglobulin G (IgG) ist eines der am reichlichsten vorhandenem Proteine in Humanserum mit Normalwerten von 8–17 mg/ml im Blut von Erwachsenen. IgG spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Mikroorganismen, und die Moleküle werden im Rahmen unserer adaptiven Immunantwort von B-Lymphozyten gebildet. Das IgG-Molekül hat zwei eigenständige Funktionen: das Binden des Pathogens, das die Reaktion ausgelöst hat, und das Rekrutieren anderer Zellen und Moleküle für die Zerstörung des Antigens. Die Variabilität des IgG-Pools entsteht durch somatische Rekombination und die Anzahl von Spezifitäten in einer Person zu einem gegebenen Zeitpunkt wird auf 1011 Varianten geschätzt.
Application
Dieser Anti-Maus-IgG-Antikörper der Ziege, Cy3-Konjugat, ist für die Verwendung in IF zum Nachweis von Maus-IgG validiert.
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Gesamt-Immunglobulin-Sekundärantikörper
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AP192CAP180BAP180P
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
goat
species reactivity
goat
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
biological source
goat
biological source
donkey
biological source
donkey
biological source
donkey
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
The roles of fission yeast ase1 in mitotic cell division, meiotic nuclear oscillation, and cytokinesis checkpoint signaling.
Yamashita, A; Sato, M; Fujita, A; Yamamoto, M; Toda, T
Molecular Biology of the Cell null
Junping Yao et al.
Neural regeneration research, 7(16), 1228-1233 (2012-06-05)
Channelrhodopsin-2 ectopically expressed in the retina can recover the response to blue light in genetically blind mice and rats, but is unable to restore visual function due to optic nerve or optic tract lesions. Long Evans rats at postnatal day
Mari Mito et al.
Scientific reports, 8(1), 1143-1143 (2018-01-20)
The nervous system of higher eukaryotes is composed of numerous types of neurons and glia that together orchestrate complex neuronal responses. However, this complex pool of cells typically poses analytical challenges in investigating gene expression profiles and their epigenetic basis
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AP124C08436037125621