Merck
AP180P
Anti-Ziegen-IgG-Antikörper des Esels, HRP-Konjugat, Spezies-adsorbiert
Chemicon®, from donkey
Synonym(e):
Anti-Rabbit IgG HRP, HRP Donkey Anti-Rabbit IgG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
49
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
donkey
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
goat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunoglobulin G (IgG) ist eines der am reichlichsten vorhandenem Proteine im menschlichen Serum mit einem normalen Gehalt von 8–17 mg/ml im Blut von Erwachsenen. IgG spielt eine wichtige Rolle für die Verteidigung gegen Mikroorganismen, und die Moleküle werden im Rahmen unserer adaptiven Immunantwort von B-Lymphozyten gebildet. Das IgG-Molekül hat zwei eigenständige Funktionen: das Binden des Pathogens, das die Reaktion ausgelöst hat, und das Rekrutieren anderer Zellen und Moleküle für die Zerstörung des Antigens. Die Variabilität des IgG-Pools entsteht durch somatische Rekombination und die Anzahl von Spezifitäten in einer Person zu einem gegebenen Zeitpunkt wird auf 1011 Varianten geschätzt.
Application
Anti-Ziegen-IgG-Antikörper des Esels, HRP-Konjugat, Spezies-adsorbiert, ist ein Antikörper gegen Ziegen-IgG des Esels zur Verwendung in ELISA, IH und WB.
Immunhistochemie:
Die Verdünnung 1:500–1:5.000 kann verwendet werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physical form
Aufgereinigte sekundäre Esel-Antikörper-IgG in lyophilisiertem Puffer 0,01 M Natriumphosphat, 0,25 M NaCl, pH 7,6 mit 15 mg/ml BSA.
Rekonstitution:
Mit 500 μl sterilem destilliertem Wasser rekonstituieren.
Preparation Note
Das lyophilisierte Produkt ist bei 2–8 °C bis zu 12 Monate haltbar.
Nach der Rekonstitution ist das Produkt als unverdünnte Flüssigkeit bei 2–8 °C mehrere Wochen lang stabil. Für eine längere Lagerung nach der Rekonstitution geben Sie eine gleiche Menge Glycerol hinzu, um eine Endkonzentration von 50 % Glycerin herzustellen und das Produkt anschließend bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate aufzubewahren. Bitte beachten Sie, dass die Konzentration des Proteins (und der Puffersalze) nach der Zugabe von Glycerin auf die Hälfte der ursprünglichen Konzentration sinkt. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
WARNHINWEIS: Die Verwendung von Natriumazid als Konservierungsmittel hemmt die Enzymaktivität von HRP erheblich.
Analysis Note
Routinemäßig getestet mit Enzymimmunoassay (ELISA).
ELISA und Western-Blot:
Die Verdünnung 1:5.000–1:100.000 kann verwendet werden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3