Fortfahren mit
AG657
DARPP-32, recombinant, His-tagged
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.26
eCl@ss:
32160702
Form:
liquid
Assay:
>90% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Level
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... PPP1R1B(84152)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB9206AB9208SRP5127
biological source
human
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
human
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
-
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
liquid
form
-
form
-
form
buffered aqueous glycerol solution
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
Q9UD71
UniProt accession no.
Q9UD71
UniProt accession no.
Q9UD71
UniProt accession no.
-
General description
Product Source: Recombinant human DARPP-32, expressed in bacteria with a His-Tag linker.
Application
Phosphatase assays
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Reward & Addiction
Signaling Neuroscience
Physical form
0.5 mg/mL in Tris-buffered saline containing 40% glycerol.
Preparation Note
Store at -20°C for up to 1 year.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AG65704053252734465