Fortfahren mit
ABS2200
Anti-FtsZ (GTPase)
serum, from rabbit
Synonym(e):
Cell division protein FtsZ, Cell Division FtsZ GTPase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 428,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
2
€ 428,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
Bacillus subtilis, bacteria
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168 ... Ftsz(935971)
Escherichia coli K12 ... Ftsz(944786)
General description
Das Zellteilungsprotein FtsZ (UniProt: P17865; auch bekannt als Zellteilungs-FtsZ-GTPase, FtsZ) wird vom FtsZ-Gen (auch BSU15290 genannt) (Gen-ID: 935971) im Bacillus subtilis kodiert. FtsZ ist ein homodimeres prokaryotisches Tubulin-Homolog mit GTPase-Aktivität. Es kommt in fast allen Bakterien vor. Durch seine Polymerisation in Gegenwart von GTP werden übergeordnete Polymere gebildet. Es weist drei GTP-Bindungsstellen auf, die in der N-terminalen Region lokalisiert sind. Die weniger konservierte C-terminale Domäne enthält Rückstände, die für die GTP-Hydrolyse wichtig sind. FtsZ ist nachweislich für die bakterielle Zellteilung von Bedeutung und bildet in Verbindung mit FtzA (FtsAZ) eine kontraktile Ringstruktur (Z-Ring) an der Stelle, an der die Zellteilung erfolgt. Durch die Regulierung des zusammengesetzten Rings wird der Zeitpunkt und die Position für die Zellteilung gesteuert. Eine der wichtigsten Funktionen von FtsZ ist die Rekrutierung von anderen Zellteilungsproteine in das Septum, um eine neue Zellwand zwischen den sich teilenden Zellen zu bilden. Die FtsZ-Treadmilling-Rate regelt die Peptidoglykan-Synthese und die Zellteilung. Während der bakteriellen Zellteilung ist FtsZ zusammen mit SpoIIE, einem Protein mit doppelter Funktion, lokalisiert, das bei der Sporenbildung zur Umstellung von der medialen zur polaren Zellteilung beiträgt. Der Anti-FtsZ-Blot wurde auch als Kontrolle beim Laden der Proben eingesetzt (Ref.: Bisson-Filho, AW., et al., (2017). Science 355(6326); 739–743; Feucht, A. und Jeffery Errington, J (2005). Microbiology 151(6); 2053–2064; Lucet, I., et al. (2000). EMBO J. 19(7); 1467–1475; Lytvynenko, I., et al. (2019). Cell. 178(1); 76–90).
~ 44 kDa gemessen; 40,40 kDa berechnet. Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Immunogen
Aufgereinigtes FtsZ aus Bacillus subtilis in voller Länge.
Epitop: unbekannt
Application
Anti-FtsZ (GTPase), Best.-Nr. ABS2200, ist ein polyklonaler Kaninchenantikörper zum Nachweis des Zellteilungsproteins FtsZ, der für die Verwendung in der Immunfluoreszenz und in Western Blots getestet wurde.
Forschungskategorie
Signalisierung
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentative Charge wurde FtsZ (GTPase) in Western-Blot-Anwendungen nachgewiesen (Lucet, I., et. al. (2000). EMBO J. 19(7):1467–75; Bisson-Filho, A.W., et. al. (2017). Science. 355(6326):739–743).
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde FtsZ (GTPase) in Immunfloureszenz-Anwendungen nachgewiesen (Daniel, R.A., et. al. (2000). Mol Microbiol. 35(2):299–311).
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Kaninchenantikörper detektiert das Zellteilungsprotein FtsZ im Bacillus subtilis.
Physical form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Kaninchenantiserum mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar. Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in GFP-FtsZ und TrsZ im 168ca-Wildtyp des Bacillus subtilis.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:5.000 wurde GFP-FtsZ und FtsZ im 168ca-Wildtyp des Bacillus subtilis nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1405252MAB1637MABE1531
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
UniProt accession no.
P17865
UniProt accession no.
Q9H8T0
UniProt accession no.
Q13509
UniProt accession no.
Q9BZD4
Gene Information
Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168 ... Ftsz(935971)
Escherichia coli K12 ... Ftsz(944786)
Gene Information
human ... AKTIP(64400)
Gene Information
human ... TUBB3(10381)
Gene Information
human ... NUF2(83540)
species reactivity
Bacillus subtilis, bacteria
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, avian, human, bovine, monkey, pig, sheep
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Questions
  1. Questo anticorpo policlonale, può essere utilizzato anche per FtsZ di altre specie batteriche (E.coli, S.aureus, S.pneumoniae....) o è specifico esclusivamente per la proteina di B.subtilis?
    1 answer
    1. This antibody has been validated only on FtsZ from Bacillus subtilis. Reactivity with other species has not been determined.