MABE1531
Anti-Nuf2 Antibody, clone 28-37
clone 28-37, from mouse
Synonym(e):
Kinetochore protein Nuf2, Cell division cycle-associated protein 1, hNuf2, hNuf2R, hsNuf2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
28-37, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NUF2(83540)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Nuf2 (Stucke, V.M., et al. (2004). Chromosoma. 113(1):1-15).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected Nuf2 in 10 µg of HeLa cell acid extract.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1