Fortfahren mit
MAB1637
Anti-β-Tubulin III Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, TU-20
Synonym(e):
Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, tubulin, beta 4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 499,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
TU-20 (Similar to TUJ1), monoclonal
Species reactivity:
rat, mouse, avian, human, bovine, monkey, pig, sheep
Application:
ELISA, ICC, IHC (p), IP, WB
Citations:
443
€ 499,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1140
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Tubulin-Antikörper, Beta-III-Isoform, C-Terminus, Klon TU-20 (TUJ1 ähnlich), ascites fluid, clone TU-20 (Similar to TUJ1), Chemicon®
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
TU-20 (Similar to TUJ1), monoclonal
species reactivity
rat, mouse, avian, human, bovine, monkey, pig, sheep
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBB3(10381)
General description
55 kDa
Tubulin ist eins von mehreren Mitgliedern der Kleinfamilie globulärer Proteine. Die am häufigsten vorkommenden Mitglieder der Tubulin-Familie sind α-Tubulin und β-Tubulin, die Proteine, aus denen Mikrotubuli aufgebaut sind. Sie haben jeweils ein Molekulargewicht von ca. 55 kDa. Mikrotubuli werden aus Dimeren von α- und β-Tubulin aufgebaut. Diese Untereinheiten sind leicht sauer mit einem isoelektrischen Punkt zwischen 5,2 und 5,8. Tubulin wurde lange Zeit als Eukaryoten-spezifisch angesehen. Neuere Studien haben allerdings gezeigt, dass das prokaryotische Zellteilungsprotein FtsZ evolutionär mit Tubulin verwandt ist.
Immunogen
Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 443–450 (ESEAQGPK) von humanem Beta-Tubulin der Klasse III, an KLH konjugiert, entspricht.
Epitop: C-Terminus
Application
Anti-Tubulin-Antikörper, Beta-III-Isoform, C-Terminus, Klon TU-20 (TUJ1 ähnlich), ist ein Antikörper gegen Tubulin zur Verwendung in ELISA, IC, IH, IH(P), IP & WB. Das Produkt wurde in der Fachliteratur bereits mehr als 55 Mal erwähnt.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuronen- & Glia-Marker
Immunhistochemie:
Auf Formalin fixierten eingefrorenen oder Paraffin-eingebetteten Gewebeschnitten: 1:20- bis 1:100-Verdünnung einer früheren Charge. Für Paraffin-eingebettete Gewebeschnitte wird eine Antigendemaskierung mit Citratpuffer bei hohen Temperaturen empfohlen.
Immunpräzipitation:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in der Immunpräzipitation verwendet.
Immunzytochemie:
Eine 1:100- bis 1:500-Verdünnung einer früheren Charge wurde für fixierte Zellen verwendet.
Immunblotting:
1:1000. Antikörper entdeckt ein Einzelbande bei 50 kDa, welches Beta-Tubulin der Klasse III entspricht.
ELISA:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde im ELISA verwendet.
Die optimale Arbeitsverdünnung muss vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper reagiert mit dem C-Terminus der neuronenspezifischen Beta-III-Isoform von Tubulin. Identifiziert kein in Gliazellen vorkommendes Tubulin.
Eine Kreuzreaktion mit Vogel, Schwein, Ratte, Rind, Schaf, Mensch und Affe wird erwartet. Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestätigt.
Physical form
Monoklonales Maus-IgG1-Aszites in phosphatgepufferter Kochsalzlösung mit 1 % Rinderserumalbumin und 15 mM Natriumazid.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
In unverdünnten Aliquoten bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
Positivkontrolle: Hirngewebe oder Neuronen jeglicher Art.
Negativkontrolle: Nicht neurales Gewebe oder Astrozyten.
Routinemäßig mittels Western Blot in Hirnlysaten der Maus bewertet.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1000-Verdünnung dieser Charge detektierte Tubulin (βIII) in 10 μg Hirnlysat der Maus.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T5293T4026CBL412X
clone
TU-20 (Similar to TUJ1), monoclonal
clone
2-28-33, monoclonal
clone
TUB 2.1, monoclonal
clone
TU-20, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... TUBB3(10381)
Gene Information
human ... TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2C(10383)
rat ... Tubb2(29212), Tubb2c(296554)
Gene Information
human ... TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(104068), Tubb1(104068), Tubb1(104068), Tubb1(104068), Tubb2a(22151), Tubb2a(22151), Tubb2a(22151), Tubb2a(22151), Tubb2c(227613), Tubb2c(227613), Tubb2c(227613), Tubb2c(227613)
rat ... Tubb2(29212), Tubb2(29212), Tubb2(29212), Tubb2(29212), Tubb2c(296554), Tubb2c(296554), Tubb2c(296554), Tubb2c(296554)
Gene Information
human ... TUBB3(10381)
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
rat, mouse, avian, human, bovine, monkey, pig, sheep
species reactivity
Ciona intestinalis, rat, chicken, Caenorhabditis elegans, Strongylocentrotus purpuratus, bovine, human
species reactivity
human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster
species reactivity
human, mouse, pig, bovine, primate, rat
UniProt accession no.
Q13509
UniProt accession no.
Q9H4B7
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
Q13509
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Artikel
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Function of mouse embryonic stem cell-derived supporting cells in neural progenitor cell maturation and long term expansion.
Guan, Y; Du, QA; Zhu, W; Zou, C; Wu, D; Chen, L; Zhang, YA
Testing null
Shelley R Hough et al.
PloS one, 4(11), e7708-e7708 (2009-11-06)
Commitment in embryonic stem cells is often depicted as a binary choice between alternate cell states, pluripotency and specification to a particular germ layer or extraembryonic lineage. However, close examination of human ES cell cultures has revealed significant heterogeneity in
Yoshitaka Uno et al.
Human gene therapy, 22(6), 711-719 (2010-12-21)
We originally reported the use of vitamin E (α-tocopherol) as an in vivo vector of short-interfering RNA (siRNA) to the liver. Here, we apply our strategy to the brain. By combining high-density lipoprotein (HDL) as a second carrier with α-tocopherol-conjugated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB163708436037122545