Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 363,00 |
Über diesen Artikel
€ 363,00
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, pig, human, bovine, feline, canine, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NEFL(4747)
General description
Immunogen
Application
Neurowissenschaft
Neurofilament & Neuronaler Stoffwechsel
Neuronen- & Gliale Marker
Eine 1:1000-Verdünnung einer früheren Charge wies NEUROFILAMENT L in 10 μg Mäusegehirn-Lysaten nach.
Immunzytochemie:
Für die IC wurde eine 1:200–1:500-Verdünnung einer früheren Charge verwendet.
Die optimale Arbeitsverdünnung muss vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Neurofilament-L (Best.-Nr. AB9568) Färbung auf normalem Cerebellum. Gewebe vorbehandelt mit Citrat, pH-Wert 6,0. Diese Antikörper-Charge wurde im Verhältnis 1:800 mit IHC-Select-Detektionsreagenz mit HRP-DAB verdünnt. Die Immunreaktivität ist als faserartige Färbung (braun) um die Purkinje-Zellen herum zu sehen.
Optimale Färbung mit EDTA-Puffer, pH 8,0, Epitopentnahme: Humanes Cerebellum
Hirngewebe
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form serum | antibody form culture supernatant | antibody form purified immunoglobulin | antibody form serum |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100, 300 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone DA2, monoclonal | clone N52, monoclonal | clone polyclonal |
| species reactivity rat, pig, human, bovine, feline, canine, mouse | species reactivity mouse, bovine, rat, human, pig | species reactivity human, mouse, monkey, rat, pig | species reactivity reptile, chicken, rat, quail, pig, human, mouse, bovine, rabbit |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB9568 | 04053252401961 |