Merck
MAB1615
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament 70-kDa-Antikörper, Klon DA2
culture supernatant, clone DA2, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-CMT1F, Anti-CMTDIG, Anti-NF-L, Anti-NF68, Anti-NFL, Anti-PPP1R110
Größe auswählen
300 μL
€ 356,00
€ 356,00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1445
Größe auswählen
Ansicht ändern
300 μL
€ 356,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 356,00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1445
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DA2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, bovine, rat, human, pig
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NEFL(4747)
Allgemeine Beschreibung
Neurofilamente sind eine Art von Intermediärfilamenten, die als wichtige Elemente des Zytoskeletts zur Unterstützung des Zytoplasmas von Axonen dienen. Sie sind die am häufigsten vertretenen fibrillären Komponenten des Axons und durchschnittlich 3–10 Mal häufiger als dessen Mikrotubuli. Neurofilamente (Durchmesser 10 nm) sind aus drei verschlungenen Protofibrillen aufgebaut, die wiederum aus jeweils zwei tetrameren Protofilamentkomplexen aus monomeren Proteinen bestehen. Die Neurofilament-Triplett-Proteine (68/70, 160 und 200 kDa) treten im zentralen wie im peripheren Nervensystem auf und sind gewöhnlich Neuronen-spezifisch. Das 68/70-kDa-NF-L-Protein kann sich selbst zu einer filamentösen Struktur assemblieren, für die Co-Assemblierung der 160-kDa-NF-M und 200-kDa-NF-H-Proteine muss jedoch das 68/70-kDa-NF-L-Protein vorhanden sein. Neurome, Ganglioneurome, Gangliogliome, Ganglioneuroblastome und Neuroblastome färben positiv auf Neurofilamente. Auch wenn Neurofilamente typischerweise auf Neuronen beschränkt sind, wurden sie auch in Paragangliomen sowie in Phäochromozytomen inner- oder außerhalb der Nebenniere nachgewiesen. Karzinoide, neuroendokrine Karzinome der Haut und Haferzellkarzinome der Lunge exprimieren ebenfalls Neurofilamente. Weitere Informationen zu Neurofilamenten finden Sie in der Tabelle mit Zelltyp-spezifischen Markern für das Nervensystem im Abschnitt CHEMICON Technischer Kundendienst.
Spezifität
Erkennt die Untereinheit mit niedriger Molekülmasse (68–70 kDa) von Neurofilament-Triplet (NF-L). Das Epitop ist phosphatunabhängig. Reagiert mit Mensch und höheren Wirbeltieren.
Immunogen
Enzymatisch dephosphorylierte Schweine-Neurofilamente.
Anwendung
Dieser Anti-Neurofilament-70-kDa-Antikörper, Klon DA2 ist zur Verwendung in WB, IC und IH für den Nachweis von Neurofilament 70 kDa validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurofilament & Neuronaler Stoffwechsel
Neuronen- & Gliale Marker
Immunblot und Immunhistochemie (Schnellschnitte, wenig Reaktivität auf formalinfixierten Paraffinschnitten). Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
IMMUNHISTOCHEMIE-PROTOKOLL FÜR MAB1615
Dieser Antikörper wurde erfolgreich mit freischwebenden, in 4%igem Paraformaldehyd fixierten 30-mm-Hirngewebeschnitten von Ratten verwendet. Alle Schritte werden unter konstantem Rühren durchgeführt. Im Folgenden ist das empfohlene Protokoll aufgeführt.
1) 3 Waschvorgänge von 10 Minuten in TBS (mit oder ohne 0,25 % Triton).
2) 30 Minuten in TBS mit 3 % Serum (vom gleichen Wirt wie der Sekundärantikörper) inkubieren.
3) Den ordnungsgemäß in TBS mit 1 % Serum (vom gleichen Wirt wie der Sekundärantikörper) verdünnten Primärantikörper (mit oder ohne 0,25 % Triton) 2 Stunden bei Raumtemperatur und anschließend 16 Stunden bei 4 °C inkubieren.
4) 3 Waschvorgänge von 10 Minuten in TBS.
5) Mit dem ordnungsgemäß in TBS mit 1 % Serum (vom gleichen Wirt wie der Sekundärantikörper) verdünntem Sekundärantikörper inkubieren.
6) 3 Waschvorgänge von 10 Minuten in TBS.
7) ABC Elite (1:200 Vector Labs) in TBS.
8) 2 Waschvorgänge von 10 Minuten in TBS.
9) 1 Waschvorgang von 10 Minuten in Phosphatpuffer (keine Kochsalzlösung)
10) DAB-Reaktion mit zur Intensivierung zugegebenem 0,06 % NiCl.
11) 2 Waschvorgänge von 10 Minuten in PBS.
12) 1 Waschvorgang von 10 Minuten in Phosphatpuffer (keine Kochsalzlösung)
Verlinkung
Ersetzt: 04-1112
Physikalische Form
Flüssig. Enthält keine Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Renata Novotny et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(18), 5084-5093 (2016-05-06)
The aggregation of amyloid-β peptide (Aβ) in brain is an early event and hallmark of Alzheimer's disease (AD). We combined the advantages of in vitro and in vivo approaches to study cerebral β-amyloidosis by establishing a long-term hippocampal slice culture
I E Kyrou et al.
European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery, 43(4), 408-414 (2012-01-31)
Heat shock protein 70 (Hsp70) is detected in substantial amounts in normal neurons and this basal content may protect a cell against harmful conditions without the need for additional synthesis. Herein, we investigate the potential protective role of these basal
A ROCK Inhibitor Blocks the Inhibitory Effect of Chondroitin Sulfate Proteoglycan on Morphological Changes of Mesenchymal Stromal/Stem Cells into Neuron-Like Cells.
Lim, HS; Joe, YA
Biomolecules & Therapeutics null
Istvan Kovanecz et al.
The journal of sexual medicine, 9(11), 2814-2826 (2012-09-15)
Long-term daily administration of phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors in the rat prevents or reverses corporal veno-occlusive dysfunction (CVOD) and smooth muscle cell (CSMC) loss and fibrosis, in both aging and bilateral cavernosal nerve resection (BCNR) models for erectile dysfunction.
Maria Nordheim Alme et al.
Journal of neuroimmunology, 285, 180-186 (2015-07-23)
Fingolimod (FTY720) is approved for treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis. In vitro studies have found that fingolimod stimulates remyelination in cerebellar slices, but in vivo animal studies have not detected any positive effect on cerebral remyelination. The discrepant findings could