Fortfahren mit
AB1987
Anti-Neurofilament M (145 kDa)-Antikörper, C-Terminus
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-NEF3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 388,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC (p), WB
Citations:
123
€ 388,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1411
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
reptile, chicken, rat, quail, pig, human, mouse, bovine, rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Nefm(281347)
chicken ... Nefm(396206)
human ... NEFM(4741)
mouse ... Nefm(18040)
rabbit ... Nefm(100009343)
rat ... Nefm(24588)
General description
145 kDa
Neurofilamente sind eine Art von Intermediärfilamenten, die als wichtige Elemente des Zytoskeletts zur Unterstützung des Zytoplasmas von Axonen dienen. Sie sind die am häufigsten vertretenen fibrillären Komponenten des Axons und durchschnittlich 3–10 Mal häufiger als dessen Mikrotubuli. Neurofilamente (Durchmesser 10 nm) sind aus drei verschlungenen Protofibrillen aufgebaut, die wiederum aus jeweils zwei tetrameren Protofilamentkomplexen aus monomeren Proteinen bestehen. Die Neurofilament-Triplett-Proteine (68/70, 160 und 200 kDa) treten im zentralen wie im peripheren Nervensystem auf und sind gewöhnlich Neuronen-spezifisch. Das NF-L-Protein mit 68/70 kDa kann sich selbst zu einer Filamentstruktur zusammensetzen, während das NF-M-Protein mit 160 kDa und das NF-H-Protein mit 200 kDa die Gegenwart des 68/70-kDa-NF-L-Proteins für ein gemeinsames Zusammensetzen benötigen. Neurome, Ganglioneurome, Gangliogliome, Ganglioneuroblastome und Neuroblastome färben positiv auf Neurofilamente. Auch wenn Neurofilamente typischerweise auf Neuronen beschränkt sind, wurden sie auch in Paragangliomen sowie in Phäochromozytomen inner- oder außerhalb der Nebenniere nachgewiesen. Karzinoide, neuroendokrine Karzinome der Haut und Haferzellkarzinome der Lunge exprimieren ebenfalls Neurofilamente.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Rekombinantes Fusionsprotein mit den 168 C-terminalen Aminosäuren von Ratten-NF-M
Application
Der Anti-Neurofilament M (145 kDa)-Antikörper, C-terminal, detektiert den Gehalt von Neurofilament M (145 kDa) und wurde zur Verwendung in IC, IH, IH(P) und WB publiziert und validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Neurofilament & Neuronaler Stoffwechsel
Neuronen- & Gliamarker
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemie:
Für die Immunhistochemie wurde eine 1:200-Verdünnung einer früheren Charge verwendet.
Die Phosphorylierung von Neurofilamenten hat keinen Einfluss auf die Färbung. Optimale Färbung mit TE-Puffer, pH 9,0, Epitop-Rückgewinnung: Humanes Cerebellum
Immunhistochemie (Paraffin):
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Starke und spezifische Färbung für NF-M (145 kDa)
Physical form
Nicht aufgereinigt
Reines Antiserum vom Kaninchen ohne Konservierungsmittel.
Preparation Note
In unverdünnten Aliquoten bei -20 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung:
Zentrifugieren Sie das Fläschchen und mischen Sie die Lösung vorsichtig nach dem Erhalt und vor dem Entfernen der Kappe. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
Enterische Neuronen der Ratte, Rückenmarksgewebe der Ratte, Gehirn, periphere Nerven
Regelmäßig mittels Western Blot an Maushirn-Lysat beurteilt.
Western-Blot: Eine 1:1.000 Verdünnung dieser Charge detektierte Neurofilament M in 10 μg Maushirn-Lysat.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB1989AB9568AB1991
description
serum, Chemicon®
description
serum, Chemicon®
description
serum, Chemicon®
description
serum, Chemicon®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
-
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)