SAB5700733
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
COL1A1, EDSC, OI1, OI2, OI3, OI4
Größe auswählen
€ 373,00
Größe auswählen
About This Item
€ 373,00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-COL1A1 antibody produced in rabbit,
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
138
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
2.67 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COL1A1(1277)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)