Fortfahren mit
AB5314
Anti-Carboxypeptidase-H-Antikörper, C-Terminus
serum, Chemicon®
Synonym(e):
CPH, Carboxypeptidase E
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CPE(1363)
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Synthetisches Peptid, dem C-Terminus von an KLH konjugierter Carboxypeptidase H entsprechend.
Application
Der Anti-Carboxypeptidase-H-Antikörper, C-Terminus, ist ein Antikörper gegen Carboxypeptidase H zur Verwendung in IP, WB und IC.
Forschungskategorie
Metabolismus
Forschungsunterkategorie
Enzyme & Biochemie
Immunzytochemie an AtT-20-Zelllinie: 1:100–1:500.
Western Blotting: 1:500–1:2.000. Der Carboxypeptidase-H-Vorläufer migriert bei 53 kDa, während das aktive Enzym bei rund 48 kDa migriert.
Immunpräzipitation: 1:250–1:1.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
C-Terminus von Carboxypeptidase H.
Physical form
Serum mit 0,02 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA003819AB5308ABS986
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
serum
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... CPE(1363)
Gene Information
human ... CPE(1363)
Gene Information
human ... PSEN1(5663)
Gene Information
human ... PCTP(58488)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Martin Neukam et al.
Cell reports, 43(3), 113836-113836 (2024-02-29)
Endocrine cells employ regulated exocytosis of secretory granules to secrete hormones and neurotransmitters. Secretory granule exocytosis depends on spatiotemporal variables such as proximity to the plasma membrane and age, with newly generated granules being preferentially released. Despite recent advances, we
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB531404053252624407