Merck
AB5308
Anti-Presenilin-1-Antikörper, Schleife, AS 275–367, CT
serum, Chemicon®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
11
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
hamster, human, mouse, monkey
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PSEN1(5663)
Immunogen
Epitop: Schleife, AS 275–367, C-Terminus
Humanes Presenilin-1 (Aminosäuren 275-367), fusioniert mit dem C-Terminus des Maltose bindenden Proteins.
Application
Anti-Presenilin-1-Antikörper, Schleife, AS 275–367, C-Terminus ist ein Antikörper gegen Presenilin-1 zur Verwendung in IP, WB und IC.
Immunzytochemie: Cos7, SY5Y-Zelllinien.
Western-Blot: 1:500–1:3.000
Immunpräzipitation.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Presenilin-1, Schleife.
Physical form
Kaninchenserum. Flüssig in PBS mit 0,01% Natriumazid.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c