Fortfahren mit
ABS986
Anti-PCTP-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
Phosphatidylcholine transfer protein, PC-TP, START domain-containing protein 2, StARD2, StAR-related lipid transfer protein 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
2
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PCTP(58488)
General description
Phosphatidylcholin-Transferprotein (PCTP), auch bekannt als PC-TP, START-domänenhaltiges Protein 2, StARD2, StAR-assoziiertes Lipidtransferprotein 2, wird vom Gensymbol PCTP/STARD2 kodiert und gehört zur Superfamilie der steroidogenen akuten regulatorischen Protein-verwandten Transfer (START)-Domäne der Ligandenbindungsproteine. PCTP spielt nachweislich eine wichtige Rolle beim Transfer von Phosphatidylcholin zwischen den Membranen. Die Kristallstrukturen von humanem PC-TP im Komplex mit Dilinoleoyl-PtdCho oder Palmitoyl-linoleoyl-PtdCho deuten darauf hin, dass ein PtdCho-Einzelmolekül mit geordneter Struktur einen zentral liegenden Tunnel besetzt. Diese Strukturen dienen als Grundlage für die Rationalisierung der Spezifität von PC-TP für PtdCho und können gängige Funktionen identifizieren, die START-Proteine zur Bindung ihrer hydrophoben Liganden nutzen. Darüber hinaus interagiert PCTP nachweislich mit ACOT13/THEM2. PCTP ist im Zytoplasma lokalisiert und wird am stärksten in Leber, Plazenta, Hoden, Nieren und Herz exprimiert. Im Gehirn und in der Lunge wird PCTP lediglich in geringen Mengen exprimiert.
~33 kDa gemessen
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das dem C-Terminus von humanem PCTP entspricht.
Application
Anti-PCTP ist ein Antikörper gegen PCTP und wird in WB, ICC und IP verwendet.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repärsentativen Charge wurde PCTP in cytosolischen, aus der Leber einer Kontrollperson isolierten Fraktionen, bei einem Patienten mit intrahepatischen braunen Pigmentsteinen und bei einem Patienten mit obstruktiver Cholestase nachgewiesen (Shoda, J., et al. (2001). Hepatology. 33(5):1194–1205).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde PCTP in mit siRNA tranzfizierten, serumfreien HEK293E-Zellen, Pctp+/+-Leberlysaten, Tsc2−/−-MEF und Leberhomogenaten von Mäusen, denen Pctp+/+ (n = 4) und Pctp−/− (n = 4) über die Ernährung zugeführt wurde, nachgewiesen (Ersoy, B.A., et al. (2013). Science Signaling. 286(6):1–11).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde PCTP in HEK293T-Zellen nachgewiesen (Kanno, K., et al. (2007). J. Biol. Chem. 282:30728–30736).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge wurde PCTP in Pctp+/+-Leberlysaten nachgewiesen (Ersoy, B.A., et al. (2013). Science Signaling. 286(6):1–11).
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blotting in HepG2-Zellen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1.000 wurde PCTP in 5 µg HepG2-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1407821MABS1220ABC938
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
human ... PCTP(58488)
Gene Information
human ... PCTP(58488)
Gene Information
human ... CETP(1071)
Gene Information
human ... TMIGD1(388364)
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rabbit
species reactivity
mouse, human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABS98604055977113655