Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SCN3A(6328)
Immunogen
(spannungsgesteuerter Natriumkanal (VGSC) Typ III)
Application
Western Blotting: 1:200 mittels ECL an Gehirnmembranen neugeborener Ratten.
Verdünnungen sollten unter Verwendung eines Trägerproteins wie BSA (1–3 %) hergestellt werden.
Immunhistochemie: an fixierten gefrorenen Gewebeschnitten.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Neurowissenschaft
Ionenkanäle & Transporter
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
KONTROLLANTIGEN: Im Lieferumfang des Antikörpers kostenlos enthalten sind 40 μg Kontrollantigen (lyophilisiertes Pulver). Die Stammlösung des Antigens kann mit 100 μl sterilem entionisiertem Wasser aufbereitet werden. Für die Negativkontrolle 0,75 μg Peptid mit 1 μg Antikörper eine Stunde bei Raumtemperatur vorinkubieren. Optimale Konzentrationen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL | technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable |
| Gene Information human ... SCN3A(6328) | Gene Information human ... SCN3A(6328) | Gene Information human ... SCN1A(6323) | Gene Information human ... SCN2A(6326) |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB5208-50UL | 04053252330995 |
| AB5208-200UL | 04053252269981 |