Fortfahren mit
AB5204
Anti-Natriumkanal-Antikörper, spannungsgesteuert, Gehirn Typ I
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Nav1.1, SCN1A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SCN1A(6323)
Immunogen
Aufgereinigtes Peptid aus den Aminosäuren 465–481 der alpha-Untereinheit des spannungsgesteuerten Natriumkanals (VGSC) Typ I der Ratte (Zugangsnr. P04774).
Application
Alle Verfahren, die ein Volllängenprotein erhalten, sollten bei 4 °C unter Verwendung der folgenden Proteasehemmer-Mischung durchgeführt werden: Pepstatin A (1 μg/ml), Leupeptin (1 μg/ml), Aprotinin (1 μg/ml), Pefabloc SC (0,2 mM), Benzamidin (0,1 mg/ml) und die Calpain-Hemmer I und II (je 8 μg/ml).
Western Blotting: 1:200 mittels ECL an Rattenhirnmembranen.
Immunhistochemie an fixierten gefrorenen Rattenhirngewebeschnitten und Herzgewebe der Maus.
Verdünnungen sollten unter Verwendung eines Trägerproteins wie BSA (1–3 %) hergestellt werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Dieser Anti-Natriumkanal-Antikörper, spannungsgesteuert, Gehirn Typ I, ist zur Verwendung in IH und WB zum Nachweis des Natriumkanals validiert.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Typ I der alpha-Untereinheit von VGSC. Kreuzreagiert nicht mit anderen bislang getesteten Natriumkanal-Antigenen.
SPEZIES-BEZOGENE REAKTIVITÄTEN: Es ist zu erwarten, dass der Antikörper aufgrund der Sequenzhomologie auch mit Menschen reagiert. Andere Spezies wurden nicht getestet.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB5210AB5206S4936
description
Chemicon®, from rabbit
description
Chemicon®, from rabbit
description
Chemicon®, from rabbit
description
affinity isolated antibody, lyophilized powder
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)