Fortfahren mit
AB3879
Anti-Acetyllysin-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 557,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ELISA, IF, IHC, IP, WB
Citations:
24
€ 557,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys)
General description
Im Zellkern ist die DNA in Nukleosomen eng gepackt, was eine Umgebung schafft, die für DNA-Prozesse wie etwa die Transkription hochgradig unterdrückend ist. Die Acetylierung von Lysinresten innerhalb von Proteinen hat sich als wichtiger Mechanismus erwiesen, mit dem Zellen diese Unterdrückung überwinden. Anscheinend ist die Acetylierung von Nicht-Histon-Proteinen, etwa Transkriptionsfaktoren, wie auch von Histonen an diesem Prozess beteiligt. Die Acetylierung kann strukturelle Übergänge sowie eine spezifische Signalübertragung innerhalb von diskreten Chromatin-Domänen zur Folge haben. Auf die Rolle der Acetylierung in der intrazellulären Signalübertragung wird aufgrund der Bindung acetylierter Peptide durch die erhaltene Bromodomäne geschlossen. Außerdem legen aktuelle Ergebnisse nahe, dass die Erkennung von an die Bromodäne gebundenem acetyliertem Lysin in zahlreichen zellulären Prozessen, zum Beispiel bei Chromatinumbau und Transkriptionsaktivierung, regulierend auf Protein-Protein-Interaktionen wirken kann.
Immunogen
Acetyliertes KLH.
Application
Der Anti-Acetyllysin-Antikörper ist ein hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper für den Nachweis von Acetyllysin und wurde mittels ELISA, IF, IHC, IP und WB validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Histone
Immunpräzipitation:
Eine frühere Charge wurde mit einer Konzentration von 10 µg/mg Rohprotein verwendet.
ELISA:
Eine Konzentration von 0,25–1 μg/ml einer früheren Charge wurde verwendet.
Immunhistochemie:
Eine Konzentration von 2,5 μg/ml einer früheren Charge wurde verwendet.
Immunfluoreszenz:
5 μg/ml einer früheren Charge wurden verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt an Lysinresten acetylierte Proteine. Dieser Antikörper erkennt mehrere acetylierte Proteine, darunter acetylierte Histone, acetyliertes BSA und acetyliertes MBP, und zeigt keine Reaktion mit nicht-acetylierten Proteinen.
Physical form
Aufgereinigter polyklonarer Kaninchen-Antikörper in Puffer mit PBS mit 50 % Glycerin.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung:
Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperaturen unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Kontrolle
TSA-behandelte HeLa- und NIH/3T3-Zellen, Osteosarkomgewebe
Regelmäßig mittels Western Blot an HeLa-Säureextrakt/Natriumbutyrat-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500 Verdünnung dieser Charge wies Lysin-acetylierte Proteine in 10 μg HeLa-Säureextrakt/Natriumbutyrat-Lysaten nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABE269ABE18MABS27
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
GX41, monoclonal
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Acetyllysin-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Terry R Medler et al.
Molecular cancer research : MCR, 14(10), 994-1008 (2016-07-01)
Stat5a is a transcription factor utilized by several cytokine/hormone receptor signaling pathways that promotes transcription of genes associated with proliferation, differentiation, and survival of cancer cells. However, there are currently no clinically approved therapies that directly target Stat5a, despite ample
Lorenzo Schiaffino et al.
Scientific reports, 8(1), 12875-12875 (2018-08-29)
Dysregulation in acetylation homeostasis has been implicated in the pathogenesis of the amyotrophic lateral sclerosis (ALS), a fatal neurodegenerative disorder. It is known that the acetylation of transcriptional factors regulates their activity. The acetylation state of NF-kB RelA has been
PSG gene expression is up-regulated by lysine acetylation involving histone and nonhistone proteins.
Camolotto, SA; Racca, AC; Ridano, ME; Genti-Raimondi, S; Panzetta-Dutari, GM
Testing null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB387904053252588815