ABE269
Anti-acetyl-Histone H2B (Lys24) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Histone H2B type 3-B, H2B type 12
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (pLys24)
Angaben zum Gen
human ... H2BC1(255626)
mouse ... H2Bc1(319177)
rat ... H2Bc1(24829)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Histone
Dot Blot Specificity Analysis: Unmodified and various modified Histone peptides (see Table) were probed with Anti-acetyl-Histone H2B (Lys24) (1:500 dilution).
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Histone H2B on 10 µg of recombinant Histone H2B protein, and untreated and sodium butyrate treated HeLa acid extracts.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Recombinant Histone H2B protein, and untreated and sodium butyrate treated HeLa acid extracts
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1