Fortfahren mit
AB3080P
Anti-Grün fluoreszierendes Protein-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
GFP, eGFP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 517,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, ICC, WB
Citations:
42
€ 517,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1097
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
vertebrates (most common)
species reactivity (predicted by homology)
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Das grün fluoreszierende Protein (GFP) der Qualle Aequorea victoria wird als fluoreszierender Marker für die Überwachung der Genexpressionen in einer Vielzahl von zellulären Systemen verwendet, darunter in lebenden Organismen und fixierten Geweben. Anders als andere Biolumineszenz-Reporter fluoresziert GFP in Abwesenheit von Substraten, Cofaktoren oder anderen intrinsischen oder extrinsischen Proteinen. Aufgereinigtes GFP ist ein Monomer mit 27 kDa, der aus 238 Aminosäuren besteht und bei Anregung mit blauem oder ultraviolettem Licht ein grünes Licht abgibt (Emissionsmaximum bei 509 nm).
Variiert (GFP hat 27 kDa)
Immunogen
Hochreines natives GFP von Aequorea victoria.
Application
Der gegen das grün fluoreszierende Protein gerichtete Antikörper (Anti-GFP-Antikörper) weist den Gehalt an grün fluoreszierendem Protein nach und wurde zur Verwendung in ELISA, IC und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Epitop-Tags & Allgemeine Verwendung
Forschungsunterkategorie
Epitop-Tags
Western Blot:
Eine Verdünnung im Verhältnis 1:500-1:1.000 einer früheren Charge wurde für den kolorimetrischen Nachweis (Peroxidase/TMB) verwendet; bei Anwendung empfindlicherer Detektionsmethoden ist eine größere Verdünnung möglich.
ELISA:
In ELISA wurde eine Verdünnung im Verhältnis von 1:800 bis 1:1.000 einer früheren Charge verwendet.
Hinweis: Während AB3080 gegen E.-coli-Proteine adsorbiert wird, gilt dies für die meisten sekundären Antikörper nicht. Um die Wahrscheinlichkeit einer E.-coli-Reaktivität durch einen sekundären Antikörper zu verringern, empfehlen wir die Verwendung der hochreinen sekundären Antikörper von Millipore in indirekten Detektionssystemen.
Immunzytochemie:
Optimale Arbeitsverdünnungen und Protokolle müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
AB3080P wird gegen hochreines natives GFP von Aequorea victoria hergestellt. Es reagiert mit GFP aus nativen wie auch rekombinanten Quellen. Während andere im Handel erhältliche GFP-Antikörper typischerweise eine starke Reaktivität mit E. coli zeigen, wurde der GFP-Antikörper AB3080P affinitätsgereinigt, gefolgt von extensiver Adsorption gegen Ganzzellen des E.-coli-Stamms BL21, was ihm minimale Kreuzreaktivität mit E. coli verleiht.
Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestätigt.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin vom Kaninchen
Affinitätsgereinigtes polyklonales Kaninchen-IgG in 10 mM Tris-Puffer.
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung:
Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren.
Analysis Note
Kontrolle
Mit GFP-markiertem Fusionsvektor transfizierte Zelle
RENCX-Zellen
Regelmäßig mittels Immunzytochemie an RENCX-Zellen beurteilt.
Immunzytochemische Analyse: Bei einer konfokalen Fluoreszenzanalyse von RENCX-Zellen mit dieser Charge von Anti-GFP-Kaninchen-pAk (rot) wurde GFP konstitutiv exprimiert. Grün zeigt das exprimierte GFP an.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G6539MAB2510MAB1083
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
GFP-20, monoclonal
clone
264-449-2, monoclonal
clone
3F8.2, monoclonal
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1:2,000 using purified recombinant GFP preparation
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wanying Zhang et al.
eLife, 8 (2019-02-12)
Layer (L) 2/3 pyramidal neurons in the primary somatosensory cortex (S1) are sparsely active, spontaneously and during sensory stimulation. Long-range inputs from higher areas may gate L2/3 activity. We investigated their in vivo impact by expressing channelrhodopsin in three main
Polarized deposition of basement membrane proteins depends on Phosphatidylinositol synthase and the levels of Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate.
Devergne, O; Tsung, K; Barcelo, G; Schupbach, T
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Colleen E Hannon et al.
eLife, 6 (2017-09-12)
In Drosophila, graded expression of the maternal transcription factor Bicoid (Bcd) provides positional information to activate target genes at different positions along the anterior-posterior axis. We have measured the genome-wide binding profile of Bcd using ChIP-seq in embryos expressing single
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB3080P04053252269547