Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3F8.2, monoclonal
Application:
WB
Citations:
9
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3F8.2, monoclonal
species reactivity
vertebrates
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
28 kDa
Das grün fluoreszierende Protein (GFP) der Qualle Aequorea victoria wird als fluoreszierender Marker für die Überwachung der Genexpressionen in einer Vielzahl von zellulären Systemen verwendet, darunter in lebenden Organismen und fixierten Geweben. Anders als andere Biolumineszenz-Reporter fluoresziert GFP in Abwesenheit von Substraten, Cofaktoren oder anderen intrinsischen oder extrinsischen Proteinen. Aufgereinigtes GFP ist ein Monomer mit 27 kDa, der aus 238 Aminosäuren besteht und bei Anregung mit blauem oder ultraviolettem Licht ein grünes Licht abgibt (Emissionsmaximum bei 509 nm).
Immunogen
Epitop: Volle Länge
GFP-Protein von voller Länge.
Application
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Sekundär- & Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Epitop-Tags
Epitop-Tags
Weisen Sie GFP mit diesem Anti-GFP-Antikörper, Klon 3F8.2, der zur Verwendung in WB validiert ist, nach.
Western-Blot-Analyse:
0,125 μg/ml–1 μg/ml dieses Antikörpers wiesen GFP in 10 ng rekombinantem GFP-Protein (Katalognr. 14-392) nach.
0,125 μg/ml–1 μg/ml dieses Antikörpers wiesen GFP in 10 ng rekombinantem GFP-Protein (Katalognr. 14-392) nach.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper reagiert mit dem 28-kDa-GFP-Protein.
Reagiert mit den meisten verbreiteten Proteinen aus Wirbeltieren, die das GFP-Tag enthalten.
Physical form
Aufgereinigtes Maus-Immunglobulin in Puffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei Lagerung bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 1 Jahr nach Empfang haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
Western Blot: Rekombinantes GFP-Protein
Western Blot: Rekombinantes GFP-Protein
Regelmäßig mittels Western Blot an rekombinantem GFP-Protein beurteilt.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c