Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 655,00 |
Über diesen Artikel
biological source
guinea pig
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Gabra1(29705)
General description
Immunogen
Application
Neurowissenschaft
Neurotransmitter & Rezeptoren
ELISA-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge eines unabhängigen Labors wurde GABA in einem kompetitiven ELISA-Test nachgewiesen.
Immunhistochemisches Protokoll:
Mit 4 % Paraformaldehyd und 0–0,5 % Glutaraldehyd fixierte Gewebe erzielen gute Ergebnisse. Glutaraldehyd ist für die Reaktivität des Antikörpers erforderlich.
1) Das Gewebe wird mit 4 % Paraformaldehyd, 0–0,5 % Glutaraldehyd und 0,5 % Kaliumdichromat in 0,1 M Phosphatpuffer bei einem pH-Wert von 6,5 fixiert.
2) Das Gewebe wird über Nacht nachfixiert, mit dem Vibratom in 50 mm geschnitten und in 0,05 M Tris-Puffer mit pH 6,5 drei Stunden lang inkubiert.
3) Die Schnitte werden 18–24 Stunden in AB175, verdünnt in PBS mit 0,1 % Natriumazid, 0,2 % Triton X-100 und 1 % normalem Ziegenserum, inkubiert.
4) Ein Fluorescein-konjugierter Antikörper oder ABC-System kann als sekundäres Reagenz verwendet werden.
Hinweis: Ohne Colchicin-Vorbehandlung sind intensiv gefärbte Zellkörper in der Groß- und Kleinhirnrinde, in den Colliculi superiores und in einigen Raphe-Kernen des Hirnstamms sichtbar. Mit Colchicin-Vorbehandlung ist eine zusätzliche Färbung von Zellkörpern im Nucleus interpeduncularis und in den Kerngebieten der Medulla oblongata vorhanden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Rattenhirngewebe
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:500 dieses Antikörpers wurde GABA in Rattenhirngewebe nachgewiesen.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form ascites fluid | antibody form serum |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| biological source guinea pig | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin) | technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin) | technique(s) dot blot: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: 1:100-1:200 (Using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human brain and/or cerebellum sections.), indirect ELISA: suitable | technique(s) - |
| species reactivity rat | species reactivity rat | species reactivity wide range | species reactivity rat |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone GB-69, monoclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-GABA-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB175 | 04053252515675 |