Fortfahren mit
9015-M
Human Proinsulin Insulin
Iodinated Human proinsulin -HPLC purified & prepared fresh monthly.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32160405
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.84
Biological source:
human
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Level
label
125Iodine labeled
form
solid
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
Radioactivity: <3 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Application
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Preparation Note
2–8 °C
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9081-MC49991342106
biological source
human
biological source
human
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
UniProt accession no.
P01308
UniProt accession no.
P41159
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
NCBI accession no.
NM_000207.2
NCBI accession no.
NM_000230.1
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
label
125Iodine labeled
label
125Iodine labeled
label
-
label
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
901504053252337291