Wichtige Dokumente
9081-M
Sigma-Aldrich
Human Leptin
Synonym(e):
Leptin hormone
Größe auswählen
250 TUBES
€ 317,00
€ 317,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 TUBES
€ 317,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160405
€ 317,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Etikett
125Iodine labeled
Form
solid
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... LEP(3952)
Allgemeine Beschreibung
Radioactivity: <3 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Anwendung
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Lagerung und Haltbarkeit
2–8 °C
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)