Fortfahren mit
8.57012
Capping Reagent B for DNA Synthesis
1-Methylimidazole : Tetrahydrofuran 18/82 (w/w), Novabiochem®
Synonym(e):
1-Methylimidazole : Tetrahydrofuran 18/82 (w/w), Novabiochem®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
450 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,70
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352401
Form:
liquid
€ 74,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
173 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
liquid
autoignition temp.
215 °C (Information refers to the main component.)
expl. lim.
1.5-12.4 % (v/v) Information refers to the main component.)
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
manufacturer/tradename
Novabiochem®
bp
65-66 °C/1013 hPa (Information refers to the main component.)
mp
-108.5 °C (Information refers to the main component.)
transition temp
flash point -22 °C (Information refers to the main component.)
storage temp.
2-30°C
General description
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
  • 857012.0450: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (28/405 neck finish)
  • 857012.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1186051.18609118603
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
bp
65-66 °C/1013 hPa (Information refers to the main component.)
bp
-
bp
-
bp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
mp
-108.5 °C (Information refers to the main component.)
mp
-
mp
-
mp
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-7.6 °F - Information refers to the main ingredient.
flash_point_c
-22 °C - Information refers to the main ingredient.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
857012400004027269646479
857012045004027269281274