Wichtige Dokumente
118605
Sigma-Aldrich
Capping Reagent for DNA Synthesis
Tetrahydrofuran/Acetic anhydride 9/1 (v/v), Novabiochem®
Synonym(e):
Tetrahydrofuran/Acetic anhydride 9/1 (v/v), Novabiochem®
Größe auswählen
450 ML
€ 165,00
4 L
€ 549,00
€ 165,00
Voraussichtliches Versanddatum18. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
450 ML
€ 165,00
4 L
€ 549,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116006
NACRES:
NA.22
€ 165,00
Voraussichtliches Versanddatum18. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
  • 118605.0450: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (28/405 neck finish)
  • 118605.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)