Fortfahren mit
1.18609
Capping Reagent for DNA Synthesis
N-Methylimidazole/Tetrahydrofuran/Pyridine 1/8/1 (v/v/v), Novabiochem®
Synonym(e):
N-Methylimidazole/Tetrahydrofuran/Pyridine 1/8/1 (v/v/v), Novabiochem®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 233,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
41116006
€ 233,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
Novabiochem®
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
General description
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
118609.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1186038.57002118605
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200, 300
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
39.9 °F
flash_point_c
< 4.4 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
118609400004027269008741