Fortfahren mit
8.57002
Capping Reagent A for DNA Synthesis
20% n-Methylimidazole in MeCN (v/v), Novabiochem®
Synonym(e):
20% n-Methylimidazole in MeCN (v/v), Novabiochem®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 177,00
4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 651,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352401
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
Novabiochem®
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
General description
Pre-mixed ready-to-use Activator Reagent
  • 857002.0500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857002.1000: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857002.2500: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
  • 857002.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.570128.570111.18609
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
Quality Level
200, 300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
41.9 °F
flash_point_c
5.5 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
857002050004027269226879
857002100004027269226923
857002400004027269646417