Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Fmoc-Asp(OBno)-OH, Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
General description
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Fmoc SPPS
Vermeidung der Aspartimid-Bildung bei der Fmoc-SPPS
Literaturreferenzen:
[1] R. Behrendt, et al. (2015) J. Pept. Sci., 21, 680.
[2] R. Behrendt, et al. (2016) J. Pept. Sci., 22, 92.
Application
Analysis Note
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver, Klumpen oder Kristalle
Identität (IR): entspricht
Reinheit (TLC (018A)): ≥ 95 %
Enantiomere Reinheit: ≥ 99,5 % (a/a)
Gehalt (HPLC, Fl. %): ≥ 97,0 %(a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. −20°C (−15°C to −25°C) | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| manufacturer/tradename Novabiochem® | manufacturer/tradename Novabiochem® | manufacturer/tradename Novabiochem® | manufacturer/tradename Novabiochem® |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Artikel
Aspartimide formation 1,2 is caused by repeated exposure of aspartic acid-containing sequences to bases like piperidine and can result ultimately in the generation of 9 different by-products.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8524180001 | 04027269968038 |
| 8524180005 | 04027269968045 |
| 8524189999 | 04027269968229 |
| 8524180025 | 04027269968052 |