Merck
8.52401
Fmoc-Asp(OEpe)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Asp(OEpe)-OH, N-α-Fmoc-(O-3-ethyl-pent-3-yl)aspartic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H31NO6
Molekulargewicht:
453.53
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
15-25°C
General description
Ein ausgezeichnetes Derivat zur Minimierung der Aspartimid-Bildung während der Fmoc-SPPS von Asp-haltigen Peptiden. Die massige OEpe-Schutzgruppe bietet erheblich mehr Schutz vor der Bildung von Aspartimid-bezogenen Nebenprodukten als die häufig verwendete OtBu- und OMpe-Gruppe. Die Kombination aus Asp(OEpe) und der Verwendung von 1 M Oxyma Pure in DMF zur Entfernung von Fmoc führt zu einer minimalen Aspartimid-Bildung.
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Fmoc-SPPS
Vermeidung der Aspartimid-Bildung bei der Fmoc-SPPS
Analysis Note
Farbe (visuell): weiß bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (DC (018A)): ≥ 95 %
Enantiomere Reinheit: ≥ 99,5 % (a/a)
Gehalt (HPLC, Fl. %): ≥ 97,0 %(a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Aspartimide formation 1,2 is caused by repeated exposure of aspartic acid-containing sequences to bases like piperidine and can result ultimately in the generation of 9 different by-products.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
852401999904027269681890
852401002504027269681999
852401000104027269681944
852401000504027269681968