Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)OC(CC)(CC)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C25H29NO6/c1-4-25(3,5-2)32-22(27)14-21(23(28)29)26-24(30)31-15-20-18-12-8-6-10-16(18)17-11-7-9-13-19(17)20/h6-13,20-21H,4-5,14-15H2,1-3H3,(H,26,30)(H,28,29)/t21-/m0/s1
InChI key
SYGKUYKLHYQKPL-NRFANRHFSA-N
General description
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Festphasen-Peptidsynthese (SPPS) mit Fmoc-Schutzgruppen
Literaturverweise
[1] A. Karlström (1996) Tetrahedron Lett., 37, 4243.
[2] M. Mergler (2003) J. Pept. Sci., 9, 518.
Analysis Note
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Reinheit (DC (018A)): ≥ 98 %
Enantiomere Reinheit: ≥ 99,5 % (a/a)
Gehalt (HPLC, Fl. %): ≥ 98,0 %(a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. −20°C (−15°C to −25°C) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Artikel
Aspartimide formation 1,2 is caused by repeated exposure of aspartic acid-containing sequences to bases like piperidine and can result ultimately in the generation of 9 different by-products.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8521049999 | 04027269089566 |
| 8521040025 | 04027269233044 |
| 8521040005 | 04027269089559 |
| 8521040001 | 04027269089542 |