Fortfahren mit
8.52286
Fmoc-3-methyl-L-histidine
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-3-methyl-L-histidine, Fmoc-3-Methyl-L-Histidine,Fmoc-His(π-Me)-OH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 167,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 654,00
€ 490,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H21N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
€ 167,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]1(cncc1C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O)C
InChI
1S/C22H21N3O4/c1-25-13-23-11-14(25)10-20(21(26)27)24-22(28)29-12-19-17-8-4-2-6-15(17)16-7-3-5-9-18(16)19/h2-9,11,13,19-20H,10,12H2,1H3,(H,24,28)(H,26,27)/t20-/m0/s1
InChI key
UEDYXEZHNPXCFB-FQEVSTJZSA-N
General description
Building block for the incorporation of 1-methylhistidine by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (0,5 mmol in 4 ml NMP + 500 µl DIPEA): clearly soluble
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.52258M90058.52106
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
-
functional group
amine
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
852286825004027269167004
852286000104027269166991