Fortfahren mit
M9005
3-Methyl-L-histidin
≥98% (TLC)
Synonym(e):
π-Methyl-L-histidine, 1-Methyl-L-histidine (archaic), 3-(1-Methylimidazol-5-yl)-L-alanine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.18
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
206-704-6
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
3-Methyl-L-histidin,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
254 °C
application(s)
detection
SMILES string
Cn1cncc1C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-10-4-9-3-5(10)2-6(8)7(11)12/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChI key
JDHILDINMRGULE-LURJTMIESA-N
Application
  • Engineering mutually orthogonal PylRS/tRNA pairs for dual encoding of functional histidine analogues.: Exploring innovative genetic engineering techniques, this research advances the use of histidine analogues like 3-Methyl-L-histidine for producing novel proteins with enhanced functionalities, offering vast potential in therapeutic and industrial applications (Taylor et al., 2023).
  • Improving the enzymatic activity of l-amino acid α-ligase for imidazole dipeptide production by site-directed mutagenesis.: This investigation enhances the enzymatic synthesis of imidazole dipeptides, crucial for understanding the role of modifications like those seen in 3-Methyl-L-histidine and its impact on biological activities (Kino et al., 2023).
Biochem/physiol Actions
3-Methyl-L-histidine is a non-proteinogenic amino acid and an index of muscle breakdown.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6752015449662135
description
-
description
≥98.0% (TLC)
description
≥98.0% (TLC)
description
98 atom % D, 99% (CP)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
99% (CP)
mp
254 °C
mp
~240 °C (dec.) (lit.)
mp
~130 °C (dec.)
mp
~240 °C (dec.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
application(s)
detection
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)