Merck
8.52258
Sigma-Aldrich
Fmoc-1-methyl-L-histidine
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-1-Methyl-L-Histidine,Fmoc-His(τ-Me)-OH
Größe auswählen
250 MG
€ 368,00
1 G
€ 1.420,00
€ 368,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 368,00
1 G
€ 1.420,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H21N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
€ 368,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[n]1(cnc(c1)C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O)C
InChI
1S/C22H21N3O4/c1-25-11-14(23-13-25)10-20(21(26)27)24-22(28)29-12-19-17-8-4-2-6-15(17)16-7-3-5-9-18(16)19/h2-9,11,13,19-20H,10,12H2,1H3,(H,24,28)(H,26,27)/t20-/m0/s1
InChIKey
SLWOFHRSEVVUHM-FQEVSTJZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Building block for the incorporation of 1-methylhistidine by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Anwendung
Fmoc-1-methyl-L-histidine Novabiochem®. CAS 202920-22-7, molar mass 391.42 g/mol.
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable