Fortfahren mit
8.52045
Fmoc-Gln(Trt)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Gln(Trt)-OH, N-α-Fmoc-N-γ-trityl-L-glutamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C39H34N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
610.70
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥93.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
110-125 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
amide
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N([C@@H](CCC(=O)NC(c6ccccc6)(c5ccccc5)c4ccccc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C39H34N2O5/c42-36(41-39(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29)25-24-35(37(43)44)40-38(45)46-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,40,45)(H,41,42)(H,43,44)/t35-/m0/s1
InChI key
WDGICUODAOGOMO-DHUJRADRSA-N
General description
Hochreine Fmoc-geschützte Aminosäuren für die Forschung und Prozessproduktion von Peptiden, mit sehr geringen Verunreinigungen von Dipeptiden, freien Aminosäuren und Essigsäure.
Fmoc-Gln(Trt)-OH weist in den meisten organischen Lösungsmitteln eine gute Löslichkeit auf. Im Vergleich zu anderen Derivaten, die für die Einführung von Gln genutzt werden, ergibt es nachweislich signifikant reinere Peptide [1]. Die Kopplung kann mit Standardverfahren durchgeführt werden. Die Trityl-Schutzgruppe wird normalerweise von 95 % TFA in 1–3 Stunden ohne Alkylierung von Trp-Resten entfernt.
Zugehörige Protokolle und Technische Artikel
Fmoc-Aminosäuren für die Peptidproduktion
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Festphasen-Peptidsynthese (SPPS) mit Fmoc-Schutzgruppen
Literaturverweise
[1] P. Sieber, et al. (1991) Tetrahedron Lett, 32, 739
Application
  • Das Substratspezifitätsprofiling der SARS-CoV-2-Mpro-Protease bietet die Grundlage für das Anti-COVID-19-Arzneimitteldesign: Diese Studie unterstreicht die Verwendung von Fmoc-Gln(Trt)-OH bei der Synthese von Peptidsubstraten für biochemische Assays und trägt zur Entwicklung von COVID-19-Therapeutika bei (Rut et al., 2020).
Analysis Note
Farbe (visuell): weiß bis weißlich
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Farbindex (0,5 M in DMF): ≤ 160 Hazen
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99,8 % (a/a)
Reinheit (HPLC): ≥ 99,0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Gln (Trt)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-Gln(Trt)-Gln(Trt)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-Gln-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Gehalt freie Aminosäure (GC): ≤ 0,2 %
Reinheit (TLC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (TLC(0811)): ≥ 98 %
Löslichkeit (25 mmol in 50 ml DMF): klar löslich
Assay (acidimetrisch): ≥ 93,0 %
Wasser (K. F.): ≤ 2,0 %
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 0,5 %
Acetat (IC): ≤ 0,02 %
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Other Notes
Ersetzt: 04-12-1090
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.521208.5204447672
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥93.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥97.0%
functional group
amide
functional group
amide
functional group
amide
functional group
Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
storage temp.
2-8°C
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Gln(Trt)-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Discover 20 proteinogenic Novabiochem® Fmoc-amino acids, featuring enhanced specifications designed to optimize yields in peptide synthesis.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Yun Song et al.
Cell reports, 30(8), 2699-2711 (2020-02-27)
The transcriptional corepressor complex CoREST is one of seven histone deacetylase complexes that regulate the genome through controlling chromatin acetylation. The CoREST complex is unique in containing both histone demethylase and deacetylase enzymes, LSD1 and HDAC1, held together by the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
852045901504027269242350
852045100004027269180034
852045901004027269221799
852045050004027269180065
852045888904027269353292
852045010004027269086961
852045902504027269242367
852045102404061841211235
852045200004027269232986
852045025004027269207052
852045500004027269221782
852045002504027269086954