Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
210-220 °C
solubility
<0.00005 g/L
application(s)
peptide synthesis
functional group
amide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)NC(c6ccccc6)(c5ccccc5)c4ccccc4)C(=O)[O-])C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C38H32N2O5/c41-35(40-38(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28)24-34(36(42)43)39-37(44)45-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,39,44)(H,40,41)(H,42,43)/p-1/t34-/m0/s1
InChI key
KJYAFJQCGPUXJY-UMSFTDKQSA-M
General description
Fmoc-Asn(Trt)-OH weist in den meisten organischen Lösungsmitteln eine gute Löslichkeit auf. Im Vergleich zu anderen Derivaten, die für die Einführung von Asn genutzt werden, ergibt es nachweislich signifikant reinere Peptide[1,2]. Die Kopplung kann mit Standardverfahren durchgeführt werden. Die Tritylgruppe wird normalerweise von 95 % TFA in 1–3 Stunden ohne Alkylierung von Trp-Resten entfernt. Wenn Asn(Trt) die N-terminale Aminosäure ist, muss die Reaktionszeit möglicherweise verlängert werden, um eine vollständige Entschützung zu gewährleisten[3].
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Fmoc-Aminosäuren für die Peptidherstellung
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Festphasen-Peptidsynthese (SPPS) mit Fmoc-Schutzgruppen
Literaturverweise
[1] P. Sieber, et al. in ′Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 1st International Symposium′, R. Epton (Eds), SPCC UK Ltd., Birmingham, 1990, pp. 577.
[2] P. Sieber, et al. (1991) Tetrahedron Lett., 32, 739.
[3] M. Friede, et al. (1992) Pept. Res., 5, 145.
Application
- Synthese eines Burkholdin-Analogons mit β-Hydroxytyrosin: In dieser Studie wird die Synthese eines Burkholdin-Analogons unter Verwendung von Fmoc-Asn(Trt)-OH als Teil des Feststoffträger-Beladungsprozesses erörtert (Kato et al., 2019).
Analysis Note
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Farbindex (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99,7 % (a/a)
Reinheit (HPLC): ≥ 99,0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Asn (Trt)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-Asn(Trt)-Asn(Trt)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-Asn-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Gehalt an freien Aminosäuren (GC): ≤ 0,2 %
Reinheit (TLC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (TLC(0811)): ≥ 98 %
Löslichkeit (25 mmol in 50 mL DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98,0 %
Wasser (K. F.): ≤ 2,0 %
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 0,5 %
Acetat (IC): ≤ 0,05 %
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC), ≥98.0% (acidimetric) | assay ≥97.0% | assay ≥95.0% (acidimetric), ≥98.0% (HPLC), ≥98.0% (TLC) | assay - |
| functional group amide | functional group Fmoc | functional group amide | functional group amide |
| product line Novabiochem® | product line - | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. −20°C (−15°C to −25°C) | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| mp 210-220 °C | mp 201-204 °C (lit.) | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FMOC-Asn(Trt)-OH
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c